Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Chromatography Cartridges
Affinitätsreinigung von Antikörpern (IgG) mit vielseitiger rekombinanter Protein A/G-Agarose, die in Flaschen, Zentrifugationssäulen, Filterplatten und als Komplettkit zur Aufreinigung angeboten wird.
Marke:  Thermo Scientific™ 89930
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11804161
  • 354.00 € / 2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Chromatographiekartusche
Agaroseharz, Affinität
Protein A/G
Nach Erhalt bei 4 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
Pierce™
Chromatographiekartusche
IgG-Antikörper
2 Kassetten
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI394809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number89930
ChargennummerZB379584 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2024 Catalog Number89930
ChargennummerYE376576 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2023 Catalog Number89930
ChargennummerYA366744 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2023 Catalog Number89930
ChargennummerWJ331000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2021 Catalog Number89930
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Chromatography Cartridges > Chromatographiekartuschen, 1 ml Harz; 2 Kartuschen