Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein-A-Agarose
Verwenden Sie dieses immobilisierte native Protein A-Agarosegranulat mit Standardkapazität für die Aufreinigung von Antikörpern oder Immunpräzipitation.
Marke: Thermo Scientific™ 20333
500.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Führen Sie mit Thermo Scientific™ Pierce Protein A-Agarose, ein Protein A-Agarosegranulatharz mit Standardkapazität, eine Vielzahl von Methoden zur Antikörperaffinitätsaufreinigung durch.
Pierce Protein-A-Agarose besteht aus aufgereinigtem nativem Protein A, das auf hochwertigem, vernetzten, 6%igen Agarosegranulat kovalent immobilisiert wurde. Dank ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften eignen sich die Agarosekörner für eine Reihe von Batch- bzw. Säulenverfahren zur Affinitätsreinigung. Es werden verschiedene Packungsformate angeboten: 5 ml- und 25 ml-Flaschen mit Harzaufschlämmung, vorgepackte 1 ml-Säulen und ein komplettes IgG-Aufreinigungskit.Protein A stammt von Bakterien und bindet mit hoher Affinität und Spezifität an den Fc-Anteil von Antikörpern, insbesondere der IgG-Klasse. Im Vergleich zum Alternativprodukt (Protein G) besitzt Protein A eine höhere Bindungskapazität für IgG-Unterklassen von Kaninchen, Schweinen, Hunden und Katzen. Protein A bindet auch humanes IgG mit höherer Kapazität, mit Ausnahme von IgG3, das nur schwach gebunden wird. Die Bindung von Protein A an Maus-IgG1 ist schwach und wird für die meisten Applikationen mit diesem Antikörper-Isotyp nicht empfohlen.
Besondere Merkmale:
Natives Protein A – immobilisiertes Protein A eignet sich ideal für die polyklonale IgG-Aufreinigung von Human-, Kaninchen-, Schwein-, Hund- oder Katzenserum
Agarose-Harz – der Träger ist ein vernetztes 6%iges Agarosegranulat (CL-6B), das beliebteste Harz für Verfahren zur Affinitätsreinigung von Proteinen
Inert und stabil – erstklassiges Fertigungsverfahren immobilisiert Protein A durch ladungsfreie, Laugen-resistente kovalente Bindungen, die zu einer geringen unspezifischen Bindung führen und ohne Ausbeuteverlust vielfältig einsetzbar sind
Standardkapazität – Pierce Protein A-Agarose enthält eine normale Menge an immobilisiertem Protein A und bietet eine Bindungskapazität von 12 bis 19 mg humanem IgG/ml Harz (circa 6 bis 8 mg Maus-IgG/ml Harz)
Eigenschaften quervernetzter, gekörnter 6 %-Agarose (CL-6B):
- Unterstützung von pH-Stabilität: 2 bis 14 (kurzfristig); 3 bis 13 (langfristig)
- Durchschnittliche Partikelgröße: 45 bis 165 Mikrometer
- Ausschlussgrenze: 10.000 bis 4.000.000 Dalton
- Maximaler Volumenstrom: ca. 1 ml/min (für Säule mit 1 cm Durchmesser)
- Maximale Lineargeschwindigkeit: 30 cm pro Stunde
- Maximaler Druck: weniger als 25 psi (1,5 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
Verfügbare Formate:
- Harzaufschlämmung: vernetztes 6%iges Agarosegranulat; Flaschen mit jeweils 5 ml und 25 ml
- Spin-Säulen: 1 ml-Säulen
- Aufreinigungskit: komplettes Kit mit fünf 1 ml-Säulen
- Große Mengen/kundenspezifische Anforderungen: Sie möchten größere Mengen Pierce Protein A-Agarose kaufen? Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit
Enthält:
Das Kit enthält Protein A-Säule (je 1 ml), Protein-A-IgG-Bindungspuffer, IgG-Elutionspuffer und Entsalzungssäulen
Spezifikation
Agarose | |
Agaroseharz, Affinität | |
Protein A | |
12 bis 19 mg humanes IgG/ml Harz; 6 bis 8 mg Maus-IgG/ml Harz | |
5 ml |
Pierce™ | |
Flasche | |
IgG-Antikörper | |
Das Produkt nach Erhalt bei 4 bis 8 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.