Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A Columns, 1 mL
Verwenden Sie dieses immobilisierte native Protein A-Agarosegranulat mit Standardkapazität für die Aufreinigung von Antikörpern oder Immunpräzipitation.
Marke:  Thermo Scientific™ 20356
361.12 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11856764
  • 592.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie mit Thermo Scientific™ Pierce Protein A-Agarose, ein Protein A-Agarosegranulatharz mit Standardkapazität, eine Vielzahl von Methoden zur Antikörperaffinitätsaufreinigung durch.
Pierce Protein-A-Agarose besteht aus aufgereinigtem nativem Protein A, das auf hochwertigem, vernetzten, 6%igen Agarosegranulat kovalent immobilisiert wurde. Dank ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften eignen sich die Agarosekörner für eine Reihe von Batch- bzw. Säulenverfahren zur Affinitätsreinigung. Es werden verschiedene Packungsformate angeboten: 5 ml- und 25 ml-Flaschen mit Harzaufschlämmung, vorgepackte 1 ml-Säulen und ein komplettes IgG-Aufreinigungskit.
Protein A stammt von Bakterien und bindet mit hoher Affinität und Spezifität an den Fc-Anteil von Antikörpern, insbesondere der IgG-Klasse. Im Vergleich zum Alternativprodukt (Protein G) besitzt Protein A eine höhere Bindungskapazität für IgG-Unterklassen von Kaninchen, Schweinen, Hunden und Katzen. Protein A bindet auch humanes IgG mit höherer Kapazität, mit Ausnahme von IgG3, das nur schwach gebunden wird. Die Bindung von Protein A an Maus-IgG1 ist schwach und wird für die meisten Applikationen mit diesem Antikörper-Isotyp nicht empfohlen.
Besondere Merkmale:
  • Natives Protein A – immobilisiertes Protein A eignet sich ideal für die polyklonale IgG-Aufreinigung von Human-, Kaninchen-, Schwein-, Hund- oder Katzenserum
  • Agarose-Harz – der Träger ist ein vernetztes 6%iges Agarosegranulat (CL-6B), das beliebteste Harz für Verfahren zur Affinitätsreinigung von Proteinen
  • Inert und stabil – erstklassiges Fertigungsverfahren immobilisiert Protein A durch ladungsfreie, Laugen-resistente kovalente Bindungen, die zu einer geringen unspezifischen Bindung führen und ohne Ausbeuteverlust vielfältig einsetzbar sind
  • Standardkapazität – Pierce Protein A-Agarose enthält eine normale Menge an immobilisiertem Protein A und bietet eine Bindungskapazität von 12 bis 19 mg humanem IgG/ml Harz (circa 6 bis 8 mg Maus-IgG/ml Harz)
Eigenschaften quervernetzter, gekörnter 6 %-Agarose (CL-6B):
  • Unterstützung von pH-Stabilität: 2 bis 14 (kurzfristig); 3 bis 13 (langfristig)
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 45 bis 165 Mikrometer
  • Ausschlussgrenze: 10.000 bis 4.000.000 Dalton
  • Maximaler Volumenstrom: ca. 1 ml/min (für Säule mit 1 cm Durchmesser)
  • Maximale Lineargeschwindigkeit: 30 cm pro Stunde
  • Maximaler Druck: weniger als 25 psi (1,5 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
Verfügbare Formate:
  • Harzaufschlämmung: vernetztes 6%iges Agarosegranulat; Flaschen mit jeweils 5 ml und 25 ml
  • Spin-Säulen: 1 ml-Säulen
  • Aufreinigungskit: komplettes Kit mit fünf 1 ml-Säulen
  • Große Mengen/kundenspezifische Anforderungen: Sie möchten größere Mengen Pierce Protein A-Agarose kaufen? Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit
Enthält:
Das Kit enthält Protein A-Säule (je 1 ml), Protein-A-IgG-Bindungspuffer, IgG-Elutionspuffer und Entsalzungssäulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Säule
Agaroseharz, Affinität
Protein A
12 bis 19 mg humanes IgG/ml pro Säule
5 Säulen
Pierce™
15 ml konisch, Spin-Säule
IgG-Antikörper
Das Produkt nach Erhalt bei 4 bis 8 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.