Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Colorimetric Protease Assay Kit
Bestimmen Sie die gesamte Protease-Aktivität in biologischen Proben durch Fluoreszenz- oder kolorimetrische Detektion, indem Sie den Verdau von markiertem Caseinsubstrat messen.
Marke: Thermo Scientific™ 23263
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protease-Assay-Kits messen die Gesamt-Proteaseaktivität in Proben und bieten so ein Mittel zur Beurteilung des Fortschritts von Protease-Isolierungsverfahren oder zur Quantifizierung der Protease-Kontamination in biologischen Proben.
Diese kolorimetrischen und fluoreszierenden Protease-Assay-Kits beinhalten zwei verschiedene Methoden zum Messen der Gesamt-Proteaseaktivität in biologischen Proben. Beide Kits können angewendet werden, um den Fortschritt von Protease-Aufreinigungsverfahren zu bestimmen oder die Protease-Kontamination in Proteinproben zu quantifizieren. Die Kits verwenden succinyliertes oder Fluoreszein-markiertes Casein als Protease-Substrat. Durch Proteolyse des Substrats entstehen Peptide, deren Aminogruppen oder deren geänderte Fluoreszenzeigenschaften die Detektion in den entsprechenden Kits ermöglichen. Die Protease-Aktivität wird durch Vergleich mit dem in jedem Kit enthaltenen Trypsin-Standard quantifiziert.Besondere Merkmale:
Kasein-Substrat – Messen Sie die Aktivität einer Protease, die Kasein in Peptidfragmente aufspaltet
Trypsin-Standard – Quantifizieren Sie die Protease-Aktivität relativ zu Trypsin, einem allgemein anerkannten Referenzmittel
Hoch empfindlich 100 x empfindlicher als Assays, die nicht modifizierte Kaseinformen verwenden
Einfach und schnell – Die Protokolle für Reagenzgläser und Mikrotiterplatten werden in weniger als einer Stunde abgeschlossen
Homogen – Nur Zufügungsschritte; keine Trennungs-, Transfer- oder Stoppschritte erforderlich
Anpassbar – Passen Sie Zeit, Temperatur und pH-Wert einfach an, um die Empfindlichkeit für die zu untersuchenden Proteasen zu optimieren
- Substrat: succinyliertes Casein (nicht einzeln erhältlich)
- Assay-Basis: Detektion primärer Amine , die bei der Proteolyse entstehen
- Detektionsreagenz: Trinitrobenzolsulfonsäure (TNBSA)
- Messung: Absorption bei 450 nm (Plattenlesegerät oder Spektrophotometer)
- Substrat: Fluoreszein-markiertes Casein (FITC-Casein); einzeln erhältlich unter Bestellnr. 23267
- Assay-Basis: Änderung der Fluoreszenzresonanz (FRET) oder der Fluoreszenzpolarisation (FP)
- Messung: Instrument mit Fluoreszeinerregungs- und -emissionsfiltern (485/538 nm)
Enthält:
Modifiziertes Casein, Trypsin-Standard und Tris-gepufferte Salzlösung (beide Kits); TNBSA Lösung (nur Bestellnr. 23263)
Empfohlen für:
Bestimmen Sie die funktionale Integrität und den Gesamtfortschritt der Proteasereinigung; Quantifizieren Sie die Protease-Kontamination in Proteinproben; Charakterisieren Sie die Aktivität ungewöhnlicher Proteasen im Vergleich zu Trypsin; Beurteilen Sie die Pufferbedingungen hinsichtlich ihrer Affekte auf Proteasefunktion und -aktivität
Spezifikation
Ausreichend für: 250 Mikrotiterplatten-Assays mit einem Standardplatten-Lesegerät (Absorption bei 450 nm) • Succinyliertes Kasein, 5 x 10 mg • TNBSA-Lösung, 2 ml • TPCK Trypsin-Standard, 50 mg • Boratpuffer (ergibt 500 ml), 1 Packung Bei 4 °C lagern |
|
Kolorimetrisch | |
Pierce™ | |
Kasein | |
Protease-Substrat | |
Extinktion | |
Kit für 250 Tests |
Protease-Assay | |
96-Well-Platte | |
Proteinaktivitätsassays | |
Protein-basiertes Substrat | |
250 Mikrotiterplattenassays | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Proteasen |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Colorimetric Protease Assay Kit
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl alcohol, Trypsin, Sodium tetraboratedecahydrate, Boric acid (H3BO3)
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.