Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fluorescent Protease Assay Kit
Bestimmen Sie die gesamte Protease-Aktivität in biologischen Proben durch Fluoreszenz- oder kolorimetrische Detektion, indem Sie den Verdau von markiertem Caseinsubstrat messen.
Marke: Thermo Scientific™ 23266
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protease-Assay-Kits messen die Gesamt-Proteaseaktivität in Proben und bieten so ein Mittel zur Beurteilung des Fortschritts von Protease-Isolierungsverfahren oder zur Quantifizierung der Protease-Kontamination in biologischen Proben.
Diese kolorimetrischen und fluoreszierenden Protease-Assay-Kits beinhalten zwei verschiedene Methoden zum Messen der Gesamt-Proteaseaktivität in biologischen Proben. Beide Kits können angewendet werden, um den Fortschritt von Protease-Aufreinigungsverfahren zu bestimmen oder die Protease-Kontamination in Proteinproben zu quantifizieren. Die Kits verwenden succinyliertes oder Fluoreszein-markiertes Casein als Protease-Substrat. Durch Proteolyse des Substrats entstehen Peptide, deren Aminogruppen oder deren geänderte Fluoreszenzeigenschaften die Detektion in den entsprechenden Kits ermöglichen. Die Protease-Aktivität wird durch Vergleich mit dem in jedem Kit enthaltenen Trypsin-Standard quantifiziert.Besondere Merkmale:
Kasein-Substrat – Messen Sie die Aktivität einer Protease, die Kasein in Peptidfragmente aufspaltet
Trypsin-Standard – Quantifizieren Sie die Protease-Aktivität relativ zu Trypsin, einem allgemein anerkannten Referenzmittel
Hoch empfindlich 100 x empfindlicher als Assays, die nicht modifizierte Kaseinformen verwenden
Einfach und schnell – Die Protokolle für Reagenzgläser und Mikrotiterplatten werden in weniger als einer Stunde abgeschlossen
Homogen – Nur Zufügungsschritte; keine Trennungs-, Transfer- oder Stoppschritte erforderlich
Anpassbar – Passen Sie Zeit, Temperatur und pH-Wert einfach an, um die Empfindlichkeit für die zu untersuchenden Proteasen zu optimieren
- Substrat: succinyliertes Casein (nicht einzeln erhältlich)
- Assay-Basis: Detektion primärer Amine , die bei der Proteolyse entstehen
- Detektionsreagenz: Trinitrobenzolsulfonsäure (TNBSA)
- Messung: Absorption bei 450 nm (Plattenlesegerät oder Spektrophotometer)
- Substrat: Fluoreszein-markiertes Casein (FITC-Casein); einzeln erhältlich unter Bestellnr. 23267
- Assay-Basis: Änderung der Fluoreszenzresonanz (FRET) oder der Fluoreszenzpolarisation (FP)
- Messung: Instrument mit Fluoreszeinerregungs- und -emissionsfiltern (485/538 nm)
Enthält:
Modifiziertes Casein, Trypsin-Standard und Tris-gepufferte Salzlösung (beide Kits); TNBSA Lösung (nur Bestellnr. 23263)
Empfohlen für:
Bestimmen Sie die funktionale Integrität und den Gesamtfortschritt der Proteasereinigung; Quantifizieren Sie die Protease-Kontamination in Proteinproben; Charakterisieren Sie die Aktivität ungewöhnlicher Proteasen im Vergleich zu Trypsin; Beurteilen Sie die Pufferbedingungen hinsichtlich ihrer Affekte auf Proteasefunktion und -aktivität
Spezifikation
Ausreichend für: 2000 Mikrotiterplatten-Assays mit einem Gerät, das mit einem Fluorescein-Filterset (ex/em 485 nm/538 nm) • FTC-Kasein, lyophilisiert, 2,5 mg • TPCK Trypsin Standard, 50 mg • TBS-Pufferpackung (macht 500 ml), 1 Packung FTC-Kasein und TPCK Trypsin bei 4 °C lagern |
|
Fluoreszenz | |
Klassischer Farbstoff | |
Proteinaktivitätsassays | |
Protein-basiertes Substrat | |
2000 Mikrotiterplattenassays | |
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Proteasen |
Protease-Assay | |
96-Well-Platte | |
Pierce™ | |
Kasein | |
Protease-Substrat | |
Fluoreszenz-Polarisation, FRET | |
Kit für 2000 Tests |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.