Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade EDC (1-Ethyl-3-(3-Dimethylaminopropyl)Carbodiimid-Hydrochlorid)
Artikelnummer. 15285763 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
500 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15285763
Marke: Thermo Scientific™ PG82079
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung mit dieser hochwertigen Formulierung des Carbodiimid-Crosslinkers im Vordergrund stehen.
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von höchster Bedeutung sind, mit dem speziell charakterisierten Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade EDC, unserer hochwertigsten Formulierung dieses beliebten Carbodiimid-Crosslinker.
  • Die hochwertigste Formulierung dieses beliebten Carbodiimid-Crosslinkers, speziell gekennzeichnet für Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von größter Bedeutung sind
  • Im Vergleich zum Standardprodukt bietet das Premium Grade EDC eine klarer definierte Qualität und Produktunterstützung
  • Ein wasserlöslicher Carbodiimid-Crosslinker, der Carboxylgruppen für eine spontane Reaktion mit primären Aminen aktiviert und so die Immobilisierung von Peptiden und die Konjugation von Hapten-Trägerproteinen ermöglicht
  • In Gegenwart von N-Hydroxysulfosuccinimid (Sulfo-NHS) kann EDC zur Umwandlung von Carboxylgruppen in aminreaktive Sulfo-NHS-Ester verwendet werden
  • Lagerung in getrocknetem Zustand bei -20°C
Eigenschaften von Premium Grade EDC
  • Hohe Qualität – Identität und Reinheit durch mehrere Tests bestätigt
  • Produktintegrität – erhöhter Prüf- und Charakterisierungsgrad im Vergleich zur Standardqualität
  • Zurückbehaltung von Chargen – Mustervorrat früherer Chargen zur Gewährleistung künftiger Prozessprüfungen
  • Änderungsverwaltung – Change Control Notification (CCN) Dienst
  • Konsistente Herstellung – Überprüfung der chargenspezifischen Herstellungsunterlagen
Anwendungen
  • Konjugation von Carboxyl- und Aminogruppen bei Peptiden und Proteinen
  • Haptene mit immunogenen Trägerproteinen koppeln
  • Immobilisieren von Peptidantigenen zur Affinitätsaufreinigung von Antikörpern
  • Erstellen von NHS-aktivierten Amin-reaktiven Markierungsverbindungen
  • Vernetzen von Proteinen an Carboxyl-beschichteten Kügelchen oder Oberflächen
  • Aktivierung von Nanopartikeln mit Amin-reaktiven Sulfo-NHS-Estern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Carboxyl
Cleavable Nein
Molekulargewicht 191,7-
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 0,0 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern.
Zellpermeabilität Nein
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil Carbodiimid
Abstandshalter Kurz (<10 Å)
Form Fest
Menge 1 g
Löslichkeit Wasser
Format Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Premium Grade, EDC
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N'-(ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride