Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade EDC (1-Ethyl-3-(3-Dimethylaminopropyl)Carbodiimid-Hydrochlorid)
Artikelnummer. 15245763 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
500 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15245763
Marke: Thermo Scientific™ PG82074
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung mit dieser hochwertigen Formulierung des Carbodiimid-Crosslinkers im Vordergrund stehen.
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von höchster Bedeutung sind, mit dem speziell charakterisierten Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade EDC, unserer hochwertigsten Formulierung dieses beliebten Carbodiimid-Crosslinker.
  • Die hochwertigste Formulierung dieses beliebten Carbodiimid-Crosslinkers, speziell für Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von größter Bedeutung sind
  • Im Vergleich zum Standardprodukt bietet Premium Grade EDC eine klar definierte Qualität und Produktunterstützung
  • Ein wasserlöslicher Carbodiimid-Crosslinker, der Carboxylgruppen für spontane Reaktionen mit primären Aminen aktiviert, wodurch eine Peptidimmobilisierung und Hapten-Träger-Proteinkonjugation ermöglicht wird
  • In Anwesenheit von N-Hydroxysulfosuccinimid (Sulfo-NHS) kann EDC zur Umwandlung von Carboxygruppen in aminreaktive Sulfo-NHS-Ester verwendet werden.
  • Bei -20 °C mit Trockenmittel lagern
Merkmale von Premium Grade EDC
  • Hohe Qualität – Identität und Reinheit durch mehrere Tests bestätigt
  • Produktintegrität – Verbesserte Tests und Charakterisierung im Vergleich zur Standardqualität
  • Chargen-Retention – Ausreichende Mengen an älteren Chargen vorhanden, die aufbewahrt werden, um zukünftige Prozesstests zu gewährleisten
  • Änderungsmanagement – Change Control Notification (CCN)-Service
  • Konsistente Fertigung–Chargenspezifische Prüfung der Fertigungsdokumentation
Anwendungen
  • Konjugiert Carboxy- und Aminogruppen von Peptiden und Proteinen
  • Hapten an immunogene Trägerproteine koppeln
  • Immobilisieren von Peptidantigenen zur Affinitätsaufreinigung von Antikörpern
  • Erstellen von NHS-aktivierten Amin-reaktiven Markierungsverbindungen
  • Vernetzen von Proteinen an Carboxyl-beschichteten Kügelchen oder Oberflächen
  • Aktivierung von Nanopartikeln mit Amin-reaktiven Sulfo-NHS-Estern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Carboxyl
Cleavable Nein
Molekulargewicht 191,7-
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 0,0 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern.
Zellpermeabilität Nein
Versandbedingung Nasseis
Produktlinie Pierce
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Heterobifunktional
Reaktiver Teil Carbodiimid
Abstandshalter Kurz (<10 Å)
Form Pulver
Menge 500 g
Löslichkeit Wasser
Format Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität
Wasserlöslich Ja
Produkttyp Crosslinker