Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade EDC (1-Ethyl-3-(3-Dimethylaminopropyl)Carbodiimid-Hydrochlorid)
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
500 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Optimieren Sie Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von höchster Bedeutung sind, mit dem speziell charakterisierten Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade EDC, unserer hochwertigsten Formulierung dieses beliebten Carbodiimid-Crosslinker.
- Die hochwertigste Formulierung dieses beliebten Carbodiimid-Crosslinkers, speziell für Anwendungen, bei denen Produktintegrität und Risikominimierung von größter Bedeutung sind
- Im Vergleich zum Standardprodukt bietet Premium Grade EDC eine klar definierte Qualität und Produktunterstützung
- Ein wasserlöslicher Carbodiimid-Crosslinker, der Carboxylgruppen für spontane Reaktionen mit primären Aminen aktiviert, wodurch eine Peptidimmobilisierung und Hapten-Träger-Proteinkonjugation ermöglicht wird
- In Anwesenheit von N-Hydroxysulfosuccinimid (Sulfo-NHS) kann EDC zur Umwandlung von Carboxygruppen in aminreaktive Sulfo-NHS-Ester verwendet werden.
- Bei -20 °C mit Trockenmittel lagern
Merkmale von Premium Grade EDC
- Hohe Qualität – Identität und Reinheit durch mehrere Tests bestätigt
- Produktintegrität – Verbesserte Tests und Charakterisierung im Vergleich zur Standardqualität
- Chargen-Retention – Ausreichende Mengen an älteren Chargen vorhanden, die aufbewahrt werden, um zukünftige Prozesstests zu gewährleisten
- Änderungsmanagement – Change Control Notification (CCN)-Service
- Konsistente Fertigung–Chargenspezifische Prüfung der Fertigungsdokumentation
Anwendungen
- Konjugiert Carboxy- und Aminogruppen von Peptiden und Proteinen
- Hapten an immunogene Trägerproteine koppeln
- Immobilisieren von Peptidantigenen zur Affinitätsaufreinigung von Antikörpern
- Erstellen von NHS-aktivierten Amin-reaktiven Markierungsverbindungen
- Vernetzen von Proteinen an Carboxyl-beschichteten Kügelchen oder Oberflächen
- Aktivierung von Nanopartikeln mit Amin-reaktiven Sulfo-NHS-Estern
Spezifikation
Spezifikation
| Chemische Reaktivität | Amin-Carboxyl |
| Cleavable | Nein |
| Molekulargewicht | 191,7- |
| PEGyliert | Nein |
| Länge des Spacer-Arms | 0,0 Å |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern. |
| Zellpermeabilität | Nein |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produktlinie | Pierce |
| Markierungsmethode | Chemische Markierung |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pierce Premium Grade EDC (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride)
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N'-(ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride