Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus Activated Peroxidase
Periodat-Aldehyd-aktiviertes Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Enzym und -Kit für die Kennzeichnung von Primärantikörpern zur Gewinnung hochaktiver Antikörper-HRP-Konjugate.
Marke:  Thermo Scientific™ 31488
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11849150
  • 460.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus Aktiverte Peroxidase-Kit enthält das Enzym Meerrettich-Peroxidase, dessen Aldehyde mit Periodat aktiviert wurden und dadurch eine hocheffiziente Markierung und Präparation von Protein- oder Antikörperkonjugaten ermöglichen.
Andere aminreaktive Chemien, z. B. Glutaraldehyd, neigen zur Polymerisierung und produzieren daher geringere Mengen an brauchbaren Konjugaten. Zuckerreste auf HRP wurden mit Periodat oxidiert, um Aldehyde zu erzeugen, die mit primären Aminen reagieren. Plus Aktivierte Peroxidase wird mit dem zu kuppelnden Protein bei einem pH-Wert gemischt, der mit dem Protein oder Antikörper kompatibel ist. Nach ein- bis zweistündiger Inkubation der Reaktion wird die Konjugat-Verbindung reduziert und das aktivierte HRP mit Ethanolamin gequencht. Das Konjugat wird durch Entsalzen oder Dialyse gereinigt. Bei der Präparation eines Antikörper-HRP-Konjugats ermöglicht das Thermo Scientific Pierce Konjugat-Aufreinigungskit (Artikelnummer 44920) die Abtrennung nicht umgesetzter Enzyme vom Konjugat.
Leistungsmerkmale:
  • Reagiert mit leicht zugänglichen primären Aminen und bildet eine kovalente sekundäre Aminbindung
  • Kann bei -20 °C für mindestens 12 Monate aufbewahrt werden
  • Konsistente Konjugation liefert zuverlässige Konjugate
  • Die Enzymaktivität beträgt 120 bis 200 Einheiten/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amin
Aldehyd
Hinweis: Die EZ-Link Plus aktivierte Peroxidase enthält 1 – 3 Mol Aldehyd pro Mol Peroxidase.
Lagerung: Lagern Sie das Produkt nach Erhalt bei -20 °C. Vor Feuchtigkeit schützen. Das Produkt wird mit einer Eispackung geliefert.
EZ-Link™
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
5 x 1 mg
Wasser
Fest
Enzym-markiert