Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus aktivierte Peroxidase-Kit
Artikelnummer. 10036673 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
Kit mit 1 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10036673
Marke: Thermo Scientific™ 31489
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Periodat-Aldehyd-aktiviertes Meerrettich-Peroxidase(HRP)-Enzym und -Kit für die Kennzeichnung von Primärantikörpern zur Gewinnung hochaktiver Antikörper-HRP-Konjugate.
Das Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus Aktiverte Peroxidase-Kit enthält das Enzym Meerrettich-Peroxidase, dessen Aldehyde mit Periodat aktiviert wurden und dadurch eine hocheffiziente Markierung und Präparation von Protein- oder Antikörperkonjugaten ermöglichen.
Andere aminreaktive Chemien, z. B. Glutaraldehyd, neigen zur Polymerisierung und produzieren daher geringere Mengen an brauchbaren Konjugaten. Zuckerreste auf HRP wurden mit Periodat oxidiert, um Aldehyde zu erzeugen, die mit primären Aminen reagieren. Plus Aktivierte Peroxidase wird mit dem zu kuppelnden Protein bei einem pH-Wert gemischt, der mit dem Protein oder Antikörper kompatibel ist. Nach ein- bis zweistündiger Inkubation der Reaktion wird die Konjugat-Verbindung reduziert und das aktivierte HRP mit Ethanolamin gequencht. Das Konjugat wird durch Entsalzen oder Dialyse gereinigt. Bei der Präparation eines Antikörper-HRP-Konjugats ermöglicht das Thermo Scientific Pierce Konjugat-Aufreinigungskit (Artikelnummer 44920) die Abtrennung nicht umgesetzter Enzyme vom Konjugat.
Leistungsmerkmale:
  • Reagiert mit leicht zugänglichen primären Aminen und bildet eine kovalente sekundäre Aminbindung
  • Kann bei -20 °C für mindestens 12 Monate aufbewahrt werden
  • Konsistente Konjugation liefert zuverlässige Konjugate
  • Die Enzymaktivität beträgt 120 bis 200 Einheiten/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge Kit mit 1 Platten
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: 5 Enzymmarkierungsreaktionen, jeweils mit bis zu 1 mg Antikörper (IgG)
• Plus aktivierte Peroxidase, 5 x 1 mg
• Natriumcyanoborhydrid-Lösung, 1 x 0,5 ml
• Quench-Puffer, 25 ml
• PBS-Packung (ergibt 500 ml), 1 Packung
• Carbonat-Bicarbonat-Pufferpackung (ergibt 500 ml), 1 Packung
Bei -20 °C lagern.
Produktlinie EZ-Link
Ausreichend für 5 Reagenzien für die Enzymmarkierung
Markierungsziel Antikörper (allgemein), Proteine (allgemein)
Marker oder Farbstoff HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Kennzeichnungsmaßstab 0,5 bis 1 mg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Z-Link Plus Activated Peroxidase Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
  • EUH204-Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium carbonate, Sodium hydroxide, Ethanolamine