Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Phosphatase Inhibitor Mini Tablets
Artikelnummer. p-7078345 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
20 Tabletten
2 Tabletten
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Artikelnummer. 15691759
Marke: Thermo Scientific™ A32957
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Die Thermo Scientific™ Pierce Phosphataseinhibitor-Minitabletten bieten vollständigen Schutz von Zelllysat und biologischen Proben vor Dephosphorylierung mit einer breiten Vielfalt von Phosphataseinhibitor-Formulierungen.
Pierce Phosphataseinhibitor-Minitabletten schützen Phosphoproteine vor Serin-/Threoninphosphatasen und Tyrosinphosphatasen. Jede Phosphataseinhibitor-Tablette enthält Natriumfluorid, Natriumorthovanadat, Natriumpyrophosphat und beta-Glycerophosphat für eine weit gefasste Hemmung der Phosphataseaktivität. Die Tabletten sind bei 4 °C bis zu 12 Monate haltbar, und jede Tablette ist für 10 ml der Lösung ausreichend. Die Pierce Phosphataseinhibitor-Tabletten sind für den Einsatz mit allen Zell- oder Gewebeextrakten geeignet, um die Proteinphosphorylierung für nachgelagerte Anwendungen zu erhalten.
Leistungsmerkmale:
  • Preiswert – kostengünstiger als andere im Handel erhältliche Formulierungen
  • Verbesserte Formulierung – Tabletten lösen sich schnell zu einer klaren Lösung auf
  • Umfassend – die Tabletten hemmen saure, alkalische und Proteinphosphatasen
  • Kompatibel – Verwendung mit selbst angefertigten oder handelsüblichen Zelllysereagenzien und Thermo Scientific Proteinassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Protease-Inhibitor-Cocktail
Inhalt und Lagerung 1 Fläschchen, bei 2 bis 8 °C lagern
Versandbedingung Nasseis
Form Fest
Produktlinie Pierce
Ausreichend für 10 ml Lösung
Hemmstoffe Phosphatase-Inhibitor
Menge 20 Tabletten
Material Natriumchlorid, Natriumorthovanadat, Natriumpyrophosphat, beta-Glycerophosphat