Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Peroxidase Conjugate Stabilizer
Artikelnummer. 11819160 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11819160
Marke: Thermo Scientific™ 31503
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Eine Frostschutzlösung zur Lagerung von Aliquoten und Vorräten von HRP-konjugierten Antikörpern, so dass sie ohne Auftauen zur Verwendung pipettiert werden können; besser als Glycerin.
Der Thermo Scientific™ Pierce Peroxidase-Konjugat-Stabilisator ist eine Frostschutzlösung zur Lagerung von Aliquoten- und Antikörpervorräten und anderen HRP-Konjugaten, damit sie für die Verwendung ohne Auftauen pipettiert werden können.
Leistungsmerkmale:
  • Bietet eine gepufferte Frostschutzumgebung für enzymkonjugierte Antikörper und Proteine. Hält eine flüssige Lösung mit niedriger Viskosität bei -20 °C bei
  • Es ist keine Aliquotierung von Konjugat erforderlich, und die Probenahme ist praktisch.
  • Enthält Konservierungsmittel, um antimikrobielles Wachstum während der Langzeitlagerung zu verhindern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 ml
Reagenztyp Stabilisierungsreagenz
Validierte Anwendung ELISA, Immunhistochemie, Western Blot.
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Form Flüssig
Produktlinie Pierce
compliance-icons
Product Identifier
  • Pierce Peroxidase Conjugate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylene glycol