Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Nickel Coated Plates
Thermo Scientific™ Pierce Nickel-beschichtete Platten bieten eine einfache Möglichkeit, His-markierte Fusionsproteine für ELISA- und andere plattenbasierte Assays mit Interaktion exprimierter rekombinanter Proteine zu binden.
309.00 € - 337.00 €
Spezifikation
Bindungseigenschaft | Standardkapazität, Affinität |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Platten nach Erhalt bei 4 °C im ungeöffneten Beutel lagern. Nach dem Öffnen unbenutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. |
Verpackung | 5 Platten |
Produktlinie | Pierce™ |
Produkttyp | Mikrotiterplatte |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Nachweisverfahren | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Nachweisverfahren | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10318783
|
Thermo Scientific™
15342 |
Schwarz, 96-Well | Fluoreszenz |
330.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10474825
|
Thermo Scientific™
15142 |
Durchsichtig, 8-Well-Streifen | Kolorimetrisch |
322.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10175713
|
Thermo Scientific™
15442 |
Transparent, 96-Well | Kolorimetrisch |
309.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10033983
|
Thermo Scientific™
15242 |
Weiß, 96-Well | Chemilumineszenz |
337.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Diese mit Ni(2+)-Chelat beschichteten Platten sind ideal für die Analyse von Polyhistidin-markierten Fusionsproteinen mit ELISA-basierten Methoden. Proteine, die eine Folge mehrerer Histidin-Rückstände am Amino- oder Carboxylterminus enthalten, haben eine starke Bindungsaffinität zu Metall. Bakterielle Lysate, die mit Polyhistidin markierte Fusionsproteine enthalten, können ohne Blockieren direkt auf die Platten gegeben werden. Die transparenten, weißen oder schwarzen Platten können mit Kolorimetrie-, Chemilumineszenz- oder Fluoreszenz-Nachweismethoden verwendet werden.
Thermo Scientific Pierce Nickel-beschichtete96-Well-Platten in weiß bieten eine einfache Möglichkeit, His-markierte Fusionsproteine für ELISA- und andere plattenbasierte Assays mit Interaktion exprimierter rekombinanter Proteine zu binden. Diese weißen Platten lassen sich mit chemilumineszierenden Nachweisverfahren verwenden.Merkmale von Pierce Platten mit Nickelbeschichtung:
• Die Ni2+-aktivierte Oberfläche ermöglicht die Bindung von Metallchelat an His-markierte Proteine
• Detergenzien zur Lyse von Zellen hemmen die Bindung an aktivierte Platten nicht, wie das in der Regel bei Polystyrol der Fall ist
• Bessere Bindung für empfindliche Assays im Vergleich zu anderen handelsüblichen nickelaktivierten Platten
• Nachweisgrenze: 1 ng Polyhistidin-Fusionsprotein
• Bindungskapazität: Ungefähr 9 pmol His-markiertes Protein (27 kDa) pro Well
• Aktivierungsstufe: 200 µl
Diese mit Ni2(+)-Chelat-beschichteten Platten eignen sich ideal für die Analyse von Polyhistidin-markierten Fusionsproteinen mit ELISA-basierten Methoden. Proteine, die eine Folge mehrerer Histidin-Rückstände am Amino- oder Carboxylterminus enthalten, haben eine starke Bindungsaffinität zu Metall. Bakterielle Lysate, die mit Polyhistidin markierte Fusionsproteine enthalten, können ohne Blockieren direkt auf die Platten gegeben werden.
Spezifikation
Standardkapazität, Affinität | |
5 Platten | |
Mikrotiterplatte | |
200 μl | |
Divalentes Nickel, Metall-Chelat | |
5 plates |
Platten nach Erhalt bei 4 °C im ungeöffneten Beutel lagern. Nach dem Öffnen unbenutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. | |
Pierce™ | |
Polystyrol | |
96 | |
Blocker™ BSA-Puffer |