Learn More
Thermo Scientific™ NHS (N-Hydroxysuccinimid)
Zubereitung aminreaktiver NHS-Ester-Crosslinker oder Verbesserung der Carbodiimid-Konjugation (EDC) für Peptide oder Proteine mit N-Hydroxysuccinimid, CAS 6066-82-6.
Marke: Thermo Scientific™ 24500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce NHS ist reines N-Hydroxysuccinimid, das für die Herstellung aminreaktiver NHS-Ester-Crosslinker oder zur Verbesserung der Konjugationseffizienz bei der Verwendung des Carbodiimid-EDC erforderlich ist.
Leistungsmerkmale:
- Bildet bei Verwendung mit EDC einen Acylaminoester mit Carboxylgruppen
- Das NHS-aktivierte Molekül reagiert effizient mit primären Aminen, was zu einer stabilen Amidbindung führt
- Ermöglicht zwei-stufige EDC-Reaktionen zwischen Carboxyl- und aminhaltigen Molekülen
- Das NHS-aktivierte Molekül kann durch Trocknen stabilisiert werden, wodurch die Herstellung von aminreaktiven Sonden und Oberflächen ermöglicht wird
- Reaktive Gruppen: NHS
- Reaktiv gegen: Aminogruppen (bei Aktivierung von Carboxylaten)
Spezifikation
Amin-Carboxyl | |
NHS | |
Nein | |
Nicht ermittelt | |
Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Kurz (<10 Å) | |
25 g | |
Standard | |
Vernetzer |
Nein | |
115,09 | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. | |
Umgebungstemperatur | |
Chemische Markierung | |
Carbodiimid | |
Pulver | |
Wasser | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ NHS (N-Hydroxysuccinimid) > 25 g