Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-Activated Agarose, Dry
N-Hydroxysuccinimid-Ester-Harze und -Säulen zur kovalenten Immobilisierung von Proteinen, Peptiden und anderen aminhaltigen Liganden zur Affinitätsreinigung.
146.00 € - 602.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | ≥25 mg pro ml Kopplung |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Trockenharz nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird in einer Eispackung versendet. |
Produktlinie | Pierce™ |
Proteinform | Rekombinant |
Ziel | Antikörper, Protein, Peptid, Ligand |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10150175
|
Thermo Scientific™
26196 |
1 g |
146.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10048244
|
Thermo Scientific™
26197 |
5 g |
602.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Schnelle und stabile Immobilisierung von Proteinen, Peptiden und anderen Liganden mit Thermo Scientific™ Pierce NHS-Activated Agarose, einem hochwertigen Träger für die Beadagarose.
Das aktivierte Affinitätsharz ist in Form von Suspension oder Trockenmasse erhältlich; es gestattet die einfache und effiziente Immobilisierung von Proteinen an einen Träger aus Agarosekügelchen. Der Agarose-Bead-Träger enthält N-Hydroxysuccinimid (NHS) Funktionsgruppen, die mit primären Aminen reagieren und stabile Aminbindungen eingehen Die Kopplungsreaktion wird in einem aminfreien Puffer mit einem pH-Wert zwischen 7 und 9 durchgeführt. Der Wirkungsgrad der Proteinkopplung liegt in der Regel über 80 %, unabhängig von der Molekülmasse oder vom isolektrischen Punkt des Liganden. Die Kopplungsreaktion erzeugt mehr als 25 mg Protein pro Milliliter Harz. Nach Immobilisierung eines Liganden kann das dermaßen präparierte Harz mehrfach für Protein-Affinitätsreinigungsverfahren eingesetzt werden. Quervernetzte gekörnte Agarose hat ein schnelles lineares Flusspotenzial und ist daher für Schwerkraft-basierte sowie Nieder- und Mitteldruckanwendungen geeignet.Das Pierce NHS-Activated Agarose Resin ist als wasserfreie Aceton-Suspension oder als Trockenmasse erhältlich. Die einzigartige Trockenform macht die Lagerung in bzw. die Entfernung und Entsorgung des Aceton-Lösemittels überflüssig. Darüber hinaus ist Trockenharz ideal für Kopplungsreaktionen mit verdünnten Proben, weil es diese Proben in dem Maße konzentriert, wie das Harz aufquillt. Dies hat die Reduktion des anfänglichen Materialvolumens und die hochwirksame Immobilisierung des Liganden zur Folge.
Leistungsmerkmale:
Anwenderfreundlich – Immobilisierung in einer einfachen, einstufigen Reaktion mit minimalem Arbeitsaufwand
Schnell und effizient – Mehr als 85 % Kopplung bei den meisten Proteinen innerhalb von 30 Minuten
Innovativ – Die trockene Agarose konzentriert die Probe und eignet sich somit ideal für die Immobilisierung verdünnter Proteine
Sicher – Keine gefährlichen Chemikalien erforderlich (z. B. Natriumcyanoborhydrid, Bromcyan)
Vielseitig – Das Affinitätsharz eignet sich sowohl für die Säulen- als auch für die Batch-Affinitätschromatographie sowie für FPLC-Anwendungen
Kompatibel – Kompatibel mit allen primären aminhaltigen Verbindungen
Wiederverwendbar – Die laugungsbeständige Chemie sorgt dafür, dass Sie das Affinitätsharz wiederverwenden können
Hohe Bindungskapazität – Bindungskapazität von > 30 mg/ml (Suspension) oder > 25 mg/ml (Trockenharz)
Spezifikation
≥25 mg pro ml Kopplung | |
Pierce™ | |
Antikörper, Protein, Peptid, Ligand | |
NHS-Ester | |
Affinität, Agarose-Harz |
Trockenharz nach Erhalt bei -20 °C lagern. Das Produkt wird in einer Eispackung versendet. | |
Rekombinant | |
Agarose | |
Fläschchen |