Learn More
Thermo Scientific™ NeutrAvidin-Protein, HRP
NeutrAvidin-Protein, HRP-Konjugat, 31001, von Invitrogen™, 31001, von Invitrogen™ Spezies-Reaktivität: ; Anwendungen: ELISA, Immunhistochemie, In-situ-Hybridisierung (ISH), Western Blot.
Marke:  Thermo Scientific™ 31001
356.88 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24369" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11825855
  • 398.00 € / 2 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
NeutrAvidin-Protein, HRP-Konjugat, 31001, von Invitrogen, 31001, von Invitrogen. Spezies-Reaktivität: ; Anwendungen: ELISA, Immunhistochemie, In-situ-Hybridisierung (ISH), Western Blot.
NeutrAvidin Protein ist deglycosyliertes natives Avidin aus Eiweiß. Die Entfernung der überschüssigen Kohlenhydrate mit einem speziellen Prozess führt zu einem Protein mit einem neutraleren isoelektrischen Punkt und weniger unspezifischen Bindungseigenschaften. Gereinigte und konjugierte Formen des NeutrAvidin Proteins führen zu einer außergewöhnlichen Leistung bei Western-Blot-, ELISA- und IHC-Anwendungen, für die Biotin-bindende Sonden benötigt werden. Assayspezifität, -empfindlichkeit sowie die Signal-Rausch-Verhältnisse sind mit NeutrAvidin Protein in der Regel gleichwertig oder besser als mit dem wesentlich teureren Streptavidin. Avidin ist ein Glykoprotein, das in Eiweiß und Gewebe von Vögeln, Reptilien und Amphibien vorkommt. Das Biotin-bindende Protein enthält vier identische Untereinheiten mit einer kombinierten Masse von 67.000 bis 68.000 Dalton. Entfernen der Glykosylierung bei Avidin führt zu einem NeutrAvidin Protein mit einer Masse von 60.000 Dalton. Die kohlenhydratbasierte Lectin-Bindung wird auf nicht nachweisbare Werte reduziert, die Biotin-Bindungsaffinität bleibt jedoch erhalten. NeutrAvidin Protein bietet die Vorteile eines neutralen pI zu Minimierung der unspezifischen Adsorption, zusammen mit Lysin-Resten, die für die Derivatisierung oder andere kundenspezifische Konjugation verfügbar bleiben. Das NeutrAvidin Protein erzielt die niedrigste unspezifische Bindung unter den bekannten Biotin-bindenden Proteinen. Die spezifische Aktivität für Biotin-Bindung beträgt ca. 14 µg/mg Protein, das liegt in der Nähe der theoretischen maximalen Aktivität.
Formulierung: 2mg gereinigtes Protein und kein Konservierungsmittel
31001 enthält 2 mg lyophilisiertes Pulver aus modifiziertem Avidin in salzfreier Lösung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HRP
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Avidin
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
2 mg
Fest
Biotin