Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Sensitivity NeutrAvidin™-HRP
Speziell aufbereitetes Peroxidase-konjugiertes NeutrAvidin-Protein für maximale Signalverstärkung mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis in einer gebrauchsfertigen Lösung.
272.00 € - 1390.00 €
Spezifikation
Zielmolekül | Biotin |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C. |
Spezifität | Biotin |
Nachweisverfahren | Kolorimetrisch, chemolumineszierend, chemofluoreszierend |
Enzym | HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10666914
|
Thermo Scientific™
31030 |
0,5 ml |
272.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10361084
|
Thermo Scientific™
31032 |
5 mL |
1390.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity NeutrAvidin HRP Conjugate ist eine speziell aufbereitete Peroxidase-konjugierte Form von Avidin/Biotin-bindendem Protein, das Signalamplifikationen wie Poly-HRP und außergewöhnliche Lagerungsstabilität ermöglicht.
Diese speziell hergestellte Auswahl an HRP-konjugiertem Streptavidinprotein erfüllt die Anforderungen heutiger Wissenschaftler an einen empfindlicheren Nachweis in ELISA- und Western-Blotting-Anwendungen. Das Konjugat eignet sich für die Verwendung mit chemolumineszierenden, chemofluoreszierenden oder kolorimetrischen Substraten. Jedes HRP-Konjugat mit hoher Empfindlichkeit ist in einer anwenderfreundlichen, stabilisierten Lösung verpackt, die eine praktische Lagerung bei 4 °C für mindestens ein Jahr erlaubt.Leistungsmerkmale:
NeutrAvidin Protein – Eine spezielle deglykosylierte Form von Avidin, die in vielen Anwendungen eine hochspezifische Bindung von biotinylierten Antikörpern mit niedrigem Hintergrund ermöglicht
Hohe Empfindlichkeit – Nachweis selbst niedriger Konzentrationen des Ziels ohne Hintergrund und Erhalt hoher Signal-Rausch-Verhältnisse
Kosteneffizient – Verwendung von weniger Konjugat für Western Blotting- und ELISA-Anwendungen trotz hervorragender Ergebnisse
Flexibel – Kompatibel mit typischen chemolumineszierenden, fluoreszierenden und kolorimetrischen Peroxidase-Substraten
Praktisch – Das gebrauchsfertige, stabilisierte Flüssigformat hat zur Folge, dass Sie nicht auf das Auftauen warten und nicht aliquotieren müssen
Spezifikation
Biotin | |
Biotin | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) | |
Western Blotting, ELISA | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 2 bis 8 °C. | |
Kolorimetrisch, chemolumineszierend, chemofluoreszierend | |
Flüssig | |
Pierce™ |