Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Coated Plates
Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin Coated Plates are pre-blocked and ready-to-use polystyrene 96-well and 384-well plates for binding biotinylated antibodies or probes for ELISA and other target-specific assays.
Marke: Thermo Scientific™ 15117
Beschreibung
Biotin-binding plates are ideal for applications when direct adsorption to polystyrene denatures antibodies or the target molecule. Thermo Scientific NeutrAvidin Protein is avidin that has been deglycosylated to prevent nonspecific lectin-binding. With a near-neutral pI (6.3), this results in lower nonspecific interactions in certain applications compared with streptavidin. NeutrAvidin Protein lacks the bacterial RYD sequence found on streptavidin, which eliminates nonspecific binding due to the RGD binding domain of adhesion receptors present in a variety of cells.
Biotin-Bindungsplatten eignen sich ideal für Anwendungen bei direkter Adsorption von Polystyrol-denaturierten Antikörpern oder dem Zielmolekül. Thermo Scientific NeutrAvidin™ Protein ist Avidin, das deglykosyliert wurde, um eine unspezifische Lektin-Bindung zu verhindern. NeutrAvidin Protein hat einen nahezu neutralen IEP (6,3), was in bestimmten Anwendungen zu geringeren unspezifischen Wechselwirkungen im Vergleich zu Streptavidin führt. Das NeutrAvidin Protein hat den zusätzlichen Vorteil, dass es die bakterielle RYD-Sequenz auf Streptavidin nicht mehr gibt, was eine unspezifische Bindung aufgrund der RGD-Bindungsdomäne von Adhäsionsrezeptoren in einer Vielzahl von Zellen eliminiert. Pierce NeutrAvidin Coated Plates sind als transparente, weiße und schwarze Platten für die Verwendung mit kolorimetrischen, chemilumineszierenden und fluoreszierenden Nachweismethoden erhältlich.Leistungsmerkmale:
- Einfache und schonende Immobilisierung von Biotin-haltigen Konjugaten
- Niedrigste unspezifische Bindungseigenschaften aller Biotin-bindenden Proteine
- Thermo Scientific NeutrAvidin Biotin-Bindingsprotein hat kein Kohlenhydrat und einen isoelektrischen Punkt von 6,3
- Keine Denaturierung der Proteinkomponente eines Konjugats nach der Bindung an die Platte
- Ideal zum Binden kleiner hydrophiler Moleküle (z. B. Peptide), die typischerweise eine schlechte direkte Bindung an Polystyrol aufweisen
- Vorblockierung mit Thermo Scientific Blocker BSA oder SuperBlock Blockierpuffer nach Wahl
- Erhältlich in 96- und 384-Well-Formaten
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Standardkapazität, Affinität | |
Schwarz, 96-Well | |
NeutrAvidin™, Pierce™ | |
Mikrotiterplatte | |
96 | |
5 Platten | |
5 plates |
Platten nach Erhalt bei 4 °C im ungeöffneten Beutel lagern. Nach dem Öffnen unbenutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. Platten werden bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Fluoreszenz | |
Schwarz | |
Polystyrol | |
NeutrAvidin Protein | |
SuperBlock™ Puffer |