Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Coated Plates
Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin Coated Plates are pre-blocked and ready-to-use polystyrene 96-well and 384-well plates for binding biotinylated antibodies or probes for ELISA and other target-specific assays.
Marke:  Thermo Scientific™ 15217
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10668534
  • 271.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Biotin-binding plates are ideal for applications when direct adsorption to polystyrene denatures antibodies or the target molecule. Thermo Scientific NeutrAvidin Protein is avidin that has been deglycosylated to prevent nonspecific lectin-binding. With a near-neutral pI (6.3), this results in lower nonspecific interactions in certain applications compared with streptavidin. NeutrAvidin Protein lacks the bacterial RYD sequence found on streptavidin, which eliminates nonspecific binding due to the RGD binding domain of adhesion receptors present in a variety of cells.
Thermo Scientific NeutrAvidin proteinbeschichtete Platten sind vorblockierte und gebrauchsfertige Polystyrol-Platten zur Bindung biotinylierter Antikörper oder Sonden für ELISA und andere zielspezifische Assays.
Merkmale der proteinbeschichteten NeutrAvidin-Platten:
•Weiße Platten für chemilumineszierende Nachweismethoden
• Vorblockiert mit Blocker BSA-Puffer oder
SuperBlock Blockierpuffer• Einfache und schonende Immobilisierung von biotinhaltigen Konjugaten
• Geringe unspezifische Bindung
• Keine Denaturierung der Proteinkomponente eines Konjugats nach Bindung
• Ideal für die Bindung kleiner biotinylierter hydrophiler Moleküle (z. B. Peptide), die typischerweise eine schlechte Bindung an Polystyrol aufweisen
• Kostengünstiger als streptavidinbeschichtete Platten
• Niedrigste unspezifische Bindungseigenschaften aller Biotin-bindenden Proteine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Standardkapazität, Affinität
Platten nach Erhalt bei 4 °C im ungeöffneten Beutel lagern. Nach dem Öffnen unbenutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. Platten werden bei Umgebungstemperatur versendet.
NeutrAvidin™, Pierce™
Mikrotiterplatte
96
5 Platten
5 plates
Standard
Fluoreszenz
Schwarz
Polystyrol
NeutrAvidin Protein
Blocker™ BSA-Puffer