Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Coated High Capacity Plates
Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin High Binding Capacity (HBC) Coated Plates are pre-blocked and ready-to-use polystyrene microplates for assays involving biotinylated antibodies or biotin-labeled molecules.
Marke:  Thermo Scientific™ 15510
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10179333
  • 297.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Biotin-binding plates are ideal for applications when direct adsorption to polystyrene denatures antibodies or the target molecule. Thermo Scientific NeutrAvidin Protein is avidin that has been deglycosylated to prevent nonspecific lectin-binding. With a near-neutral pI (6.3), this results in lower nonspecific interactions in certain applications compared with streptavidin. NeutrAvidin Protein lacks the bacterial RYD sequence found on streptavidin, which eliminates nonspecific binding due to the RGD binding domain of adhesion receptors present in a variety of cells.
Thermo Scientific NeutrAvidin™ beschichtete Platten mit hoher Kapazität sind für die Bindung biotinylierter Oligonukleotide und Peptide mit höherer Bindungseffizienz als andere handelsübliche Platten konzipiert.
Zu den Merkmalen der Thermo Scientific Pierce beschichteten Platten zählen:
  • Einzigartige Plattenbeschichtungstechnologie – führt zu hoher Beladungs- und Bindungskapazität
  • NeutrAvidin Protein – beschichtete Platten haben eine bis zu doppelt so hohe Bindungskapazität wie typische Platten
  • Robust und empfindlich – NeutrAvidin-Protein liefert weniger unspezifische Bindungen für verbesserte Signal-Rausch-Verhältnisse
  • Eerweiterter dynamischer Bereich – erweitert den quantitativen Bereich, sodass weniger Bedarf für Verdünnungen besteht
  • Zeitsparend – vorblockierte Platten verringern die Anzahl der Assay-Schritte
  • Flexible Assay-Formate – Auswahl zwischen 96- und 384-Well-Formaten in verschiedenen Farben
Die proprietäre Plattenbeschichtungstechnologie, die zur Herstellung dieser Thermo Scientific Pierce beschichteten Platten verwendet wird, liefert Platten mit hoher Kapazität mit einer breiteren Nachweisgrenze als Platten mit herkömmlichem Bindungsvermögen. Die Standardkurve weist eine größere Linearität für den Nachweis kleiner biotinylierter Moleküle wie Peptide und Oligonukleotide auf, was zu einer höheren Assay-Präzision führt.
Für den Nachweis von niedrigen Konzentrationen (ng/ml) von biotinylierten Antikörpern und anderen Proteinen, siehe
Pierce™ NeutrAvidin™-beschichtete Platten hoher Empfindlichkeit, transparent, 8-Well-Streifen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hohe Kapazität, Affinität
Schwarz, 96-Well
NeutrAvidin™, Pierce™
Mikrotiterplatte
96
5 Platten
5 plates
Platten nach Erhalt bei 4 °C im ungeöffneten Beutel lagern. Nach dem Öffnen unbenutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern.
Fluoreszenz
Schwarz
Polystyrol
NeutrAvidin Protein
SuperBlock™ Puffer