Learn More
Thermo Scientific™ 1-Step™ NBT/BCIP-Substratlösung
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce NBT und BCIP Substrate sind Pulver und fertige Lösungen von Nitroblau-Tetrazolium und 5-Brom-4-Chlor-3'-Indolylphosphat für die chromogene Färbung von Blots und IHC-Anwendungen mit Sonden auf Basis alkalischer Phosphatase.
Besondere Merkmale:
AP-Substrat – zum Nachweis von alkalischer Phosphatase (Alk-Phos) Aktivität auf festen Medien, einschließlich Nitrozellulose und PVDF-Membranen und fixierten Gewebeproben
Chromogen – keine spezielle Ausrüstung für die Visualisierung erforderlich; erzeugt einen schwarz-violetten Niederschlag, der leicht zu fotografieren ist
Verpackungsoptionen – Auswahl einzelner NBT und BCIP Pulver oder vorgefertigter, gebrauchsfertiger Lösungen mit oder ohne Levamisol-Suppressor
1-Step™ NBT/BCIP
- Ideal für Immunblotting-Anwendungen
- Minimale Variabilität zwischen Assays
1-Step NBT/BCIP plus Suppressor
- Ideal zum Färben von Geweben, die mit alkalischer Phosphatase aus Kälberdarm ohne die durch endogene Phosphatasen verursachten Interferenzen untersucht werden
- Enthält 1 mM Levamisol zur Hemmung der endogenen Phosphataseaktivität
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Pierce 1-Step NBT/BCIP Substratlösung |
| Produkttyp | Substrat |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Form | Flüssig |
| Membrane Compatibility | Nitrozellulose, PVDF |
| Produktlinie | 1-Step |
| Menge | 250 ml |
| Substrate | Alkalische Phosphatase |
| Reaktivität | Alkalische Phosphatase |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |