Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Mini Gel Power Färbekit
Mit den Thermo Scientific™ Pierce™ Power-Färbekits, die speziell für die ausschließliche Verwendung mit der Pierce Power-Färbekassette und der Pierce Power-Station optimiert sind, erhalten Sie eine schnelle Coomassie-Färbung von Proteingelen.
Marke:  Thermo Scientific™ 22840
Artikelnummer. 15359124
  • 161.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Pierce™ Power-Färbekits, die speziell für die ausschließliche Verwendung mit der Pierce Power-Färbekassette und der Pierce Power-Station optimiert sind, erhalten Sie eine schnelle Coomassie-Färbung von Proteingelen.
Die Pierce Power Färbekits ermöglichen die schnelle Coomassie-Färbung von Proteinen in bis zu 2 Mini-Polyacrylamid-Gelen und die Entfernung von ungebundenem Färbemittel aus der Gelmatrix. Herkömmliche Coomassie-Färbeverfahren erfordern eine Färbung von einer Stunde bis über Nacht und eine längere Entfärbung für die gewünschten Ergebnisse. In Verbindung mit Thermo Scientific Pierce Power-Färbelösung, -Entfärbelösung und -Gel-Pads ermöglicht das Pierce Power-Färbemittel eine effiziente Färbung und Entfärbung in 6 bis 11 Minuten mit Ergebnissen, die den herkömmlichen Coomassie-Färbeverfahren mindestens entsprechen.
Highlights:
  • Hohe Leistungsfähigkeit – die Leistungsfähigkeit entspricht mindestens der von herkömmlichen Coomassie-Färbemethoden
  • Schnell – optimierte ionische Lösungen ermöglichen die Coomassie-Proteinfärbung und Geldentfärbung innerhalb von 6 bis 11 Minuten, wenn sie mit dem Pierce Power-Färbemittel verwendet werden
  • Kompatibel – für die Verwendung mit häufig verwendeten vorgegossenen und selbst hergestellten SDS-PAGE-Gelen verifiziert
Lieferumfang:
  • Pierce Power-Färbelösung, -Entfärbelösung und -Gel-Pads
Anwendungen:
  • Coomassie-Färbung und Entfärbung für die Proteinvisualisierung in Polyacrylamid-Gelen (erfordert Pierce Power-Färbekassette und Pierce Power-Station)
Erforderlich:
  • Pierce Power-Färbekassette und Pierce Power Station oder Pierce G2 Fast Blotter (Upgrade) mit Power Stain-Kassette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hinweis: Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Färbung von 30 Mini-Gelen zu je 15 ml.
Inhalt:
Mini-Färbegel-Pads, 2 Boxen mit je 30 Stück (8 Blatt/Pad)
Pierce Power Färbelösung, 480 ml
Entfärbelösung, 480 ml
In-Gel-Detektion
Coomassie
Firmeneigene Gelfärbungs- und Entfärbungslösungen
1 Kit: 60 Pads, 30 Gele
Protein
Mini-Gel Power-Färbekit, 30 Gele, Coomassie-Farbstoff, Protein-Gel-Elektrophoreseanwendung, kolorimetrische Nachweismethode, In-Gel-Detektion, das Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Färbung von 30 Mini-Gelen zu je 15 ml
Kolorimetrisch
Schnelles Proteingel-Färbemittel
Pierce™
30 Mini-Gele mit je 15 ml