Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 16 % Formaldehyd (w/v), methanolfrei
Fläschchen mit hochwertigem, methanolfreiem Formaldehyd, das als allgemeines IHC-Fixiermittel und reversibles Amin-Vernetzungsmittel für Protein- und Nukleinsäureproben verwendet wird.
59.00 € - 86.25 €
Spezifikation
Typ | Formaldehyd |
---|---|
Produktlinie | Pierce™ |
Format | Flüssig |
Reagenztyp | Fixierreagenz |
Inhalt und Lagerung | Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10751395
|
Thermo Scientific™
28906 |
10 x 1 ml |
59.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11586711
|
Thermo Scientific™
28908 |
10 x 10 ml |
86.25 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Formaldehyd-Ampullen enthalten hochwertiges, methanolfreies Formaldehyd, das als allgemeines Fixiermittel in der Immunhistochemie und als reversibler Amin-Crosslinker für Protein- und Nukleinsäure-Gewebeproben verwendet wird.
Formaldehyd ist eine hochreaktive, zelldurchlässige Substanz, die zur reversiblen Vernetzung von Proteinen und Nukleinsäuren innerhalb der Zelle oder als allgemeines Zellfixiermittel für bildgebende Anwendungen verwendet wird. Aufgrund seiner Zelldurchlässigkeit kann das Reagenz problemlos in lebende Zellen eindringen und ermöglicht so intrazelluläre Anwendungen wie die Entdeckung von Proteinwechselwirkungen oder die Biobildgebung. Formaldehyd führt durch die Verknüpfung benachbarter primärer Amine zur reversiblen Vernetzung von Proteinen und Nukleinsäuren. Die Vernetzungen können einfach durch Erhitzen der Probe rückgängig gemacht werden.Leistungsmerkmale:
Rein und stabil – Direkt aus reinem, granulärem Paraformaldehyd hergestellt und in Ampullen unter einer inerten Atmosphäre versiegelt, um Methanolfreiheit und Oxidationsbeständigkeit sicherzustellen
Vielseitig – Verwendung zur Vernetzung von Molekülen bei der Erforschung von Protein-Protein- und Protein-Nukleinsäure-Wechselwirkungen sowie in Biobildgebung und Durchflusszytometrie
Abgepackt – Wählen Sie 1 ml- oder 10 ml-Ampullen für klein- und großvolumige Anwendungen, von der kulturspezifischen Zellfixierung bis zur Vernetzung von Proteinen in Zellen
Praktische Ausgangskonzentration – 16%ige (w/v) Formaldehydlösung in Reinstwasser kann leicht zur gewünschten Arbeitskonzentration verdünnt werden.
Spezifikation
Formaldehyd | |
Flüssig | |
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern. |
Pierce™ | |
Fixierreagenz |
Sicherheit und Handhabung
- 16% Formaldehyde (w/v)Methanol-free, 10 x 1 mL
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Formaldehyde