Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 16 % Formaldehyd (w/v), methanolfrei
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Formaldehyd-Ampullen enthalten hochwertiges, methanolfreies Formaldehyd, das als allgemeines Fixiermittel in der Immunhistochemie und als reversibler Amin-Crosslinker für Protein- und Nukleinsäure-Gewebeproben verwendet wird.
Besondere Merkmale:
Rein und stabil – Direkt aus reinem, granulärem Paraformaldehyd hergestellt und in Ampullen unter einer inerten Atmosphäre versiegelt, um Methanolfreiheit und Oxidationsbeständigkeit sicherzustellen
Vielseitig – Verwendung zur Vernetzung von Molekülen bei der Erforschung von Protein-Protein- und Protein-Nukleinsäure-Wechselwirkungen sowie in Biobildgebung und Durchflusszytometrie
Abgepackt – Wählen Sie 1 ml- oder 10 ml-Ampullen für klein- und großvolumige Anwendungen, von der gerichteten Fixierung kultivierter Zellen bis zur Vernetzung von Proteinen in Zellen
Praktische Ausgangskonzentration – 16%ige (w/v) Formaldehydlösung in Reinstwasser kann leicht zur gewünschten Arbeitskonzentration verdünnt werden.
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Formaldehyd |
| Menge | 10 x 10 ml |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Produktlinie | Pierce |
Sicurezza e movimentazione
- 16% Formaldehyde Solution
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Formaldehyde
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.