Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimide Activated Horseradish Peroxidase Kit
Aktiviertes Meerrettich-Peroxidase- (HRP)-Enzym und -Kit zur Kennzeichnung von Proteinen, Peptiden oder anderen Liganden über Thiolgruppen (reduzierte Cysteine) zur Herstellung von HRP-Konjugaten.
Marke:  Thermo Scientific™ 31494
Artikelnummer. 10454165
  • 479.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Maleimid-aktivierte HRP-Konjugations-Kit kann zur direkten Vorbereitung von HRP-Konjugaten aus Proteinen, Peptiden oder anderen Liganden verwendet werden, die Thiolgruppen enthalten, wie z. B. reduzierte Cysteine.
Das Thermo Scientific Kit mit Maleimid-aktivierter Meerrettich-Peroxidase (HRP) kann zur direkten Vorbereitung von HRP-Konjugaten aus Proteinen, Peptiden oder anderen Liganden verwendet werden, die eine freie Thiolgruppe enthalten. Dieses Kit macht den ersten Schritt der zweistufigen Maleimid-Methode überflüssig und die Konjugat-Vorbereitung sehr viel einfacher. Das Kit wird mit einer stabilen, Maleimid-aktivierten Meerrettich-Peroxidase geliefert. HRP-Konjugate können je nach Größe des konjugierten Proteins durch Gelfiltrationschromatographie, Ultrafiltration oder Dialyse gereinigt werden.
Leistungsmerkmale:
  • Bereiten Sie Enzymkonjugate aus Proteinen vor, die ein freies Thiol enthalten
  • Enthält 2-MEA zur Herstellung freier Thiole aus Disulfidbindungen
  • Enthält SATA zum Hinzufügen freier Thiole zu Lysinresten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thiol
Maleimid
Ausreichend für: 1 Enzymmarkierungsreaktion mit bis zu 5 mg Antikörper (IgG)
• Maleimid-aktivierte Meerrettich-Peroxidase, 5 mg
• Konjugationspuffer (10x), 20 ml
• PBS-Packung (ergibt 500 ml), 1 Packung
• 2-Mercaptoethylamin-HCl, 6 mg
• SATA, 2 mg
• Dimethylformamid, 1 ml
• Hydroxylamin-HCl, 5 mg
• Polyacrylamid-Entsalzungssäule, 10 ml, 1 Säule
Bei 4 °C lagern.
EZ-Link™
Enzym-markiert
1 Reaktion
Wasser
Multikomponenten-Kit mit aktivierter HRP
1 Enzymmarkierungsreaktion
HRP (Meerrettich-Peroxidase)