Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LysN Protease, MS Grade
Mit der Pierce™ LysN Protease von Thermo Scientific™, MS Grade, einer hochreinen nativen Lys-N Protease, erhalten Sie maximale Aktivität und Stabilität in proteomischen Anwendungen.
422.00 € - 1468.00 €
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15235753
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
90300
20μ g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15245753
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
90301
5 x 20 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Mit der Pierce™ LysN Protease von Thermo Scientific™, MS Grade, einer hochreinen nativen Lys-N Protease, erhalten Sie maximale Aktivität und Stabilität in proteomischen Anwendungen.
Thermo Scientific Pierce LysN Protease, MS-Gütegrad, ist eine hochgereinigte native Lys-N Protease, die für maximale Aktivität und Stabilität in proteomischen Anwendungen validiert wurde.
Thermo Scientific Pierce LysN ist eine aus Grifola frondosa abgeleitete Massenspektrometrie-(MS-)Zinkmetalloprotease. Die native Pierce LysN Protease wurde stark gereinigt, um Stabilität, spezifische Aktivität und Trennungsselektivität zu verbessern. Im Gegensatz zu Trypsin spaltet die LysN-Protease am Aminoterminus von Lysinrückständen. Die von LysN erzeugten Peptide sind daher länger als die von Trypsin erzeugten Peptide und weisen häufiger geladene Amino-Terminal-Peptidfragmente auf. Darüber hinaus ist LysN-Protease für epigenetische MS-Anwendungen vielversprechender als LysC oder Trypsin, da sie in der Lage ist, methylierte Lysine zu spalten [1]. Die Thermostabilität und chemische Kompatibilität mit Denaturierungsmitteln machen LysN Protease ideal für die Verdauung komplexer Proteinproben für die “Shotgun”-Proteomik. Leistungsmerkmale:
  • Thermostabil –Ermöglicht eine bessere Verdauung bei höheren Temperaturen (z. B. 50 °C) in kürzerer Zeit
  • Komplementär zu tryptischen Digests –Spaltet die gegenüberliegende Seite des Lysins von Trypsin
  • Hohe Reinheit –Keine zusätzliche Protease-Aktivität (nicht zielsicher) erkannt
  • N-terminale Lysin-Spaltspezifität – mindestens 90 % für eine komplexe Proteinprobe
  • Vielseitig – Das Enzym ist bei vielen Temperaturen und unter denaturierenden Bedingungen wirksam
  • Stabil – erhältlich in gefriergetrockneter Form
Anwendungen:
  • Verbesserte Sequenzabdeckung bei der Proteinverdauung
  • De-novo-Sequenzierung
  • Epigenetische Studien
  • Verdauung von Proteinen in der Lösung
Produktspezifische Informationen:
Die LysN-Protease ist über einen breiten Temperaturbereich und Denaturierungsbedingungen aktiv. Die effiziente Proteinverdauung kann in 2 Stunden bei 50 °C oder 4 Stunden bei 37 °C abgeschlossen werden, die Verdauung ist jedoch sowohl bei niedrigeren als auch bei höheren Temperaturen möglich. LysN bleibt auch unter moderaten Denaturierungsbedingungen aktiv, einschließlich 0.1 % SDS, 6 M Harnstoff oder Erhitzen auf 70 °C. Die maximale LysN-Aktivität tritt bei einem pH-Wert von 7  bis  9 auf. Das gefriergetrocknete Enzym ist bei 2 Jahren Lagerung bei 20 °C stabil, und die rekonstituierten Lagerlösungen von LysN sind bei -80 °C über 2 Jahre oder -20 °C über ein Jahr ohne signifikanten Aktivitätsverlust stabil.