Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LDH Zytotoxizitäts-Assay-Kit
Quantitative Messung von Laktose-Dehydrogenase, in Medien freigesetzt aus beschädigten Zellen als Biomarker für zelluläre Zytotoxizität und Zytolyse, mithilfe eines kolorimetrischen Assays.
Spezifikation
Beschreibung Pierce LDH-Zytotoxizitäts-Assay-Kit
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pierce LDH-Zytotoxizitäts-Assay-Kit
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ LDH Zytotoxizitäts-Assay-Kit