Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture)
Pierce LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture) contains seven HeavyPeptide AQUA Ultimate peptides provided at five dilutions distinguished by differential isotopic labeling to assess sensitivity and dynamic range of LC-MS/MS systems.
Marke: Thermo Scientific™ A40010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00300kg
Beschreibung
The Pierce LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture) contains seven PRTC HeavyPeptide AQUA Ultimate peptides in five isotopologue versions for the generation of seven standard curves to assess sensitivity and dynamic range of LC-MS/MS systems.
Der Pierce LC-MS/MS Systemeignungsstandard (7 x 5-Mischung) enthält 7 von 15 Peptiden aus der Pierce Kalibriermischung für Peptid-Retentionszeit (Kat.- Nr. 88320). Jedes der sieben Peptide hat fünf Versionen (Aminosäuren, die mit 0, 1, 2, 3 oder 4 schweren Isotopen gekennzeichnet sind) in fünf verschiedenen Konzentrationen. Die 7 x 5-Mischung kann mit der Skyline Software verwendet werden, um den dynamischen Bereich, die Linearität und die untere Bestimmungsgrenze (LLOQ) zu beurteilen.Der Pierce LC-MS/MS Systemeignungsstandard (7 x 5-Mischung) weist folgende Eigenschaften auf:
• Hohe Qualität – enthält fünf Sätze à sieben HeavyPeptide AQUA Ultimate Peptide, die alle durch eine einzigartige Isotopologenmarkierung von einander unterschieden werden können
• Optimiert – ermöglicht die Planung von MS-Erfassungsfenstern für eine verbesserte Quantifizierung und ein verbessertes Multiplexing
• Quantitativ – bewertet den dynamischen Bereich und die Empfindlichkeit von Instrumenten und Geräten
• Prädiktiv – ermöglicht die Leistungsbewertung von Chromatographie- und MS-Instrumenten
Anwendungen:
• Optimierung von LC- und MS-Parametern
• Standard für datenabhängige Erfassung (DDA)
• Standard für zielgerichtete MS (z. B. Parallel Reaction Monitoring [PRM])
• Identifizierung des gesamten Peptid-Elutionsfensters
• Beurteilung des dynamischen Bereichs von Nano- oder Kapillarfluss-LC-MS/MS-Systemen
Spezifikation
Pierce™ LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture) (0.5 pmol/μL) | |
25 μL | |
Massenspektrometer | |
Trockeneis |
0.5 pmol/μL | |
LC-MS/MS-Systemstandard | |
Pierce™ |