Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ IP Lysepuffer
Artikelnummer. 11825135 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 11825135
Marke: Thermo Scientific™ 87788
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Maximieren Sie die Ausbeute, Reinheit und Kompatibilität des Zelllysats mit diesem auf die Immunpräzipitation optimierten Proteinextraktionsreagenz.
Der Thermo Scientific™ Pierce IP Lysepuffer ist für die Ausbeute der Zelllysate, Reinheit und Kompatibilität mit Immunpräzipitation optimiert.
Der IP Lysis Buffer ist ein Lysereagenz für Gesamtzellen von Säugern. Er basiert auf einer modifizierten Formulierung des RIPA-Puffers ohne SDS. Dieser Lysepuffer zeichnet sich durch moderate Stärke aus. Er bewirkt eine effektive Solubilisierung der Zellproteine, ohne genomische DNA freizusetzen oder Proteinkomplexe aufzubrechen wie normaler RIPA-Puffer. Die Formulierung des Pierce IP Lysis Buffer wurde speziell für Pulldown- und Immunpräzipitation-Assays konzipiert.
Leistungsmerkmale:
  • Für die Kompatibilität mit Immunpräzipitation und Pulldown-Assays optimiert
  • Kompatibel mit Proteinassays, Reporter-Assays und Immunassays
  • Gebrauchsfertige Formel für die effektive Extraktion von Zytoplasma-, Membran- und Kernproteinen
  • Die schonende Formulierung trägt dazu bei, Proteinkomplexe für die Co-Immunpräzipitation (co-IP) intakt zu halten
  • Setzt keine genomische DNA frei, die eine hohe Viskosität der Probe verursachen könnte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 250 ml
Format Flüssig
Produkttyp Lysepuffer
Volumen (metrisch) 250 ml
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Produktlinie Pierce