Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Mannan Binding Protein Agarose
Bedienerfreundliche Aufreinigung von IgM aus Maus-Aszitesflüssigkeit auf Grundlage von immobilisiertem mannanbindendem Protein; IgM wird in den im Lieferumfang des Kits enthaltenen Puffern gebunden.
Marke:  Thermo Scientific™ 22212
Artikelnummer. 11821275
  • 1620.00 € / 10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Kit zur IgM-Aufreinigung ist eine bedienerfreundliche Affinitätsmatrix mit Puffersystem zur Aufreinigung von IgM aus Aszitesflüssigkeit von Mäusen. Bei der Methode kommt immobilisiertes mannanbindendes Protein (MBP) zum Einsatz, das IgM in den im Lieferumfang des Kits enthaltenen Puffern bindet.
Pierce MBP-Agarose ist gereinigtes mannanbindendes Protein (MBP) (andere Bezeichnungen mannosebindendes Protein bzw. mannosebindendes Lektin, MBL), das auf 4%igem Agarosegranulat immobilisiert wurde. In Kombination mit einem optimierten Puffersystem erlaubt dieses Harz eine temperatur- und calciumabhängige Bindung und spezifische Affinitätsreinigung von Maus-IgM aus Aszitesflüssigkeit und anderen konzentrierten Proben. Das Harz und die wichtigen Puffer sind einzeln oder zusammen in Form eines Komplettkits zur IgM-Reinigung erhältlich; das Kit enthält eine mit MBP-Agarose vorgepackte 5-ml-Säule.
Besondere Merkmale:
  • Immobilisiertes MBP – das Affinitätssystem auf der Basis von Mannan-bindendem Protein (MBP) ermöglicht die spezifische Aufreinigung von Maus-IgM aus Aszitesflüssigkeit oder die teilweise Isolierung von humanem IgM aus Serum
  • Vollständiges Kit – das IgM-Aufreinigungskit enthält eine vorgepackte MBP-Säule und gebrauchsfertige Puffer für eine praktische Aufreinigung von mindestens 1,5 mg IgM aus 0,5 ml Aszitproben pro verwendeter Säule
  • Milde Bedingungen – die nicht denaturierenden, nahezu neutralen Pufferbedingungen gewährleisten die Rückgewinnung funktioneller Antikörper
  • Wiederverwendbar – stabile Liganden und Harze können regeneriert und mindestens 10 Mal ohne signifikanten Rückgang des Bindungsvermögens wiederverwendet werden
Enthält:
Das Kit enthält eine 5-ml-MBP-Agarose-Säule, Säulenvorbereitungspuffer, IgM-Binde- und Elutionspuffer und eine Säulenverlängerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Agarose
Agaroseharz, Affinität
Lektine
Pierce Agarose mit mannanbindendem Protein
10 ml
Pierce™
Flasche
IgM-Antikörper
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL399450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number22212
ChargennummerAA411295 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number22212
ChargennummerZL399014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/01/2025 Catalog Number22212
ChargennummerZD398823 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog Number22212
ChargennummerZD392932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number22212
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Mannan Binding Protein Agarose > MBP-Agaroseharz; 10 ml