Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G Plus Agarose
Rekombinantes, mit Protein G überzogenes Agarosegranulatharz hoher Kapazität für verschiedene Methoden der Antikörper-Affinitäts-Aufreinigung.
Marke: Thermo Scientific™ 22852
1187.12 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protein G Plus-Agarose ist ein mit Protein G überzogenes Agarosegranulatharz mit hoher Bindungskapazität, das in vielen Verfahren zur Antikörper-Affinitätsaufreinigung zum Einsatz kommt.
Pierce Protein G Plus-Agarose enthält rekombinantes Protein G, das auf hochwertigem, vernetzten, 6%igen Agarosegranulat (CL-6B) kovalent immobilisiert wurde. Das Harz eignet sich für die Affinitätsaufreinigung von IgG aus Serum und anderen Flüssigkeiten vieler Säugetierarten. Protein G eignet sich neben den meisten IgG-Isotypenproben von Mensch, Ziege und Schaf besonders für den Einsatz mit Maus-Antikörpern (einschließlich Maus-IgG1).
Besondere Merkmale:
- Protein G – Immobilisiertes Protein G ist ideal für die polyklonale IgG-Aufreinigung von Maus-, Human-, Kuh-, Ziegen- und Schafserum geeignet, einschließlich humaner IgG3- und Maus-IgG1-Isotypen
- Agarose-Harz – der Träger ist ein vernetztes 6%iges Agarosegranulat (CL-6B), das beliebteste Harz für Verfahren zur Affinitätsreinigung von Proteinen
- Inert und stabil – erstklassiges Fertigungsverfahren immobilisiert Protein G durch ladungsfreie, Laugen-resistente kovalente Bindungen, die zu einer geringen unspezifischen Bindung führen und ohne Ausbeuteverlust vielfältig einsetzbar sind
- Hohe Kapazität – die “Plus”-Variante der Pierce Protein G-Agarose enthält eine große Menge an immobilisiertem Protein G und bietet damit eine Bindungskapazität von mehr als 20 mg humanem IgG/ml Harz
Eigenschaften quervernetzter, gekörnter 6 %-Agarose (CL-6B):
- Unterstützung von pH-Stabilität: 2 bis 14 (kurzfristig); 3 bis 13 (langfristig)
- Durchschnittliche Partikelgröße: 45 bis 165 Mikrometer
- Ausschlussgrenze: 10.000 bis 4.000.000 Dalton
- Maximaler Volumenstrom: ca. 1 ml/min (für Säule mit 1 cm Durchmesser)
- Maximale Lineargeschwindigkeit: 30 cm pro Stunde
- Maximaler Druck: weniger als 25 psi (1,5 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
Spezifikation
Agarose | |
Agaroseharz, Affinität | |
Protein G | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Pierce™ | |
Flasche | |
IgG-Antikörper | |
10 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.