Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A Plus UltraLink™ Resin
Artikelnummer. 11889400 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
Artikelnummer. 11889400
Marke: Thermo Scientific™ 53142
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Äußerst langlebiges Polyacrylamid-Säulenmaterial mit dicht immobilisiertem Protein A für hochwertige IgG-Aufreinigungsverfahren.
Thermo Scientific™ Pierce Protein A UltraLink Resin ist ein äußerst strapazierfähiges Säulenmaterial aus Polyacrylamidgranulat, in dem das an IgG bindende Protein A für die Verwendung in IgG-Aufreinigungsverfahren bei hoher Dichte immobilisiert wurde.
Protein A UltraLink Resin dient zur hochwertigen Bindung und Reinigung von IgG in Chromatographieverfahren, die Gravitationsfluss, Zentrifugiersäulen oder Mitteldruckverfahren einsetzen. Protein A ist ein beliebtes Antikörper bindendes Protein, das besonders nützlich für die Reinigung von IgG aus Serum des Kaninchens oder Humanserum ist.
UltraLink Resin ist ein Azlacton-aktiviertes Polyacrylamid-Säulenmaterial, das hydrophil, ladungsfrei, hochgradig vernetzt, robust und porös ist und eine hohe Kapazität besitzt. Dieses Säulenmaterial eignet sich besonders für Mitteldruck-Chromatographieverfahren, wenn große Probenvolumina schnelle Flüsse erfordern (FPLC-Chromatographie) und für Einsatzfälle umfangreicherer Größenordnungen. Im Gegensatz zu herkömmlichem Säulenmaterial mit Agarosegranulat wird UltraLink Säulenmaterial bei hohen Flussraten, die Drücke bis zu 25 psi generieren, nicht zerquetscht oder zerrieben.
Leistungsmerkmale:
  • Immobilisiertes Protein A – bindet spezifisch IgG von mehreren Säugetierarten, insbesondere der meisten Untertypen von humanem und Kaninchen-IgG
  • Hohe Kapazität – die “Plus”-Variante verfügt über eine große Menge von immobilisiertem Protein A/G und hat ein Bindungsvermögen von mindestens 30 mg humanem IgG pro Milliliter Harz
  • UltraLink Harz – auf Acrylamid basiertes Säulenmaterial, das eine Alternative zu vernetztem, gekörntem Agarose-Säulenmaterial für Anwendungen mit mittlerem Druck bietet
Eigenschaften von Thermo Scientific UltraLink Harz:
  • Unterstützung von pH-Stabilität: 1 bis 13
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 50 bis 80 Mikrometer
  • Ausschlussgrenze: größer als 2.000.000 Dalton
  • Durchschnittliche Oberfläche: mehr als 250 m² pro Gramm Granulat
  • Durchschnittliches Porenvolumen: mehr als 1,2 ml pro Gramm Granulat(> 60 % des Granulatvolumens)
  • Porengröße: 500 bis 1000 Angström (50 bis 100 nm)
  • Maximale Lineargeschwindigkeit: 3.000 cm pro Stunde
  • Maximaldruck: 100 psi (6,9 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann. (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Harz
Produktlinie Pierce, UltraLink
Säulentyp UltraLink™ Harz, Affinität
Format Flasche
Stationäre Phase Protein A
Aufreinigungsziel IgG-Antikörper
Inhalt und Lagerung Produkte nach Erhalt bei -4 °C lagern. Die Produkte werden bei Umgebungstemperatur versendet.
Menge 5 mL