Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A Plus Agarose
Affinitätsreinigung von Antikörpern (IgG) mit immobilisiertem Protein A hoher Dichte, das in Flaschen, Zentrifugationssäulen, Filterplatten und Komplettkits zur Aufreinigung angeboten wird.
Marke: Thermo Scientific™ 22812
1572.65 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Protein A Plus-Agarose ist ein vielseitiges Hochleistungs-Affinitätsharz für die Antikörperreinigung, das in Form von Agarosegranulat in Flaschen, vorgepackten Zentrifugationssäulen, 96-Well-Filterplatten und als Komplettkits zur IgG-Aufreinigung angeboten wird.
Pierce Protein A Plus-Agarose enthält natives Protein A, das auf 6 % hochwertiger, quervernetzter Agarose (CL-6B) in hoher Dichte kovalent immobilisiert wurde. Im Vergleich mit anderen erhältlichen immobilisierten Protein-A-Affinitätsharzen zeichnet sich diese erstklassige Variante durch die vielseitigste Kombination chromatographischer Eigenschaften aus und sorgt bei der Aufreinigung von intakten IgG aus Serumproben von Säugetieren für hohe Ausbeuten und Reinheit. Dank ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften eignen sich die Agarosekörner für viele Systeme zur Affinitätsreinigung. Daher wird Pierce Protein A Plus-Agarose in mehreren benutzerfreundlichen Kits angeboten, d. h. in Form von Harzsuspension in Flaschen, von Zentrifugationssäulen in drei Größen, von Komplettkits zur Aufreinigung, von gebrauchsfertigen Chromatographiekartuschen für die FPLC in zwei Größen und von 96-Well-Filterplatten.
Protein A stammt von Bakterien und bindet mit hoher Affinität und Spezifität an den Fc-Anteil von Antikörpern, insbesondere der IgG-Klasse. Im Vergleich zum Alternativprodukt (Protein G) besitzt Protein A eine höhere Bindungskapazität für IgG-Unterklassen von Kaninchen, Schweinen, Hunden und Katzen. Protein A bindet auch humanes IgG mit höherer Kapazität, mit Ausnahme von IgG3, das nur schwach gebunden wird. Die Bindung von Protein A an Maus-IgG1 ist schwach und wird für die meisten Applikationen mit diesem Antikörper-Isotyp nicht empfohlen.
Besondere Merkmale:
- Natives Protein A – immobilisiertes Protein A eignet sich ideal für die polyklonale IgG-Aufreinigung von Human-, Kaninchen-, Schwein-, Hund- oder Katzenserum
- Agarose-Harz – der Träger ist ein vernetztes 6%iges Agarosegranulat (CL-6B), das beliebteste Harz für Verfahren zur Affinitätsreinigung von Proteinen
- Inert und stabil – erstklassiges Fertigungsverfahren immobilisiert Protein A durch ladungsfreie, Laugen-resistente kovalente Bindungen, die zu einer geringen unspezifischen Bindung führen und ohne Ausbeuteverlust vielfältig einsetzbar sind
- Hohe Kapazität – die “Plus”-Variante der Pierce Protein A-Agarose enthält eine große Menge an immobilisiertem Protein A und bietet ein Bindungsvermögen von mehr als 34 mg humanem IgG/ml Harz (circa 16 bis 17 mg Maus-IgG/ml Harz)
- Mehrere Formate – Auswahl zwischen abgefüllten Harzschlämmen, zentrifugenfähigen Säulen, kompletten Aufreinigungskits und zwei Größen von FPLC-fähigen Chromatographiekartuschen und 96-Well-Filterplatten
Eigenschaften quervernetzter, gekörnter 6 %-Agarose (CL-6B):
- Unterstützung von pH-Stabilität: 2 bis 14 (kurzfristig); 3 bis 13 (langfristig)
- Durchschnittliche Partikelgröße: 45 bis 165 Mikrometer
- Ausschlussgrenze: 10.000 bis 4.000.000 Dalton
- Maximaler Volumenstrom: ca. 1 ml/min (für Säule mit 1 cm Durchmesser)
- Maximale Lineargeschwindigkeit: 30 cm pro Stunde
- Maximaler Druck: weniger als 25 psi (1,5 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Harz standhalten kann (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
Verfügbare Formate:
- Harzsuspensionen: Flaschen mit jeweils 1 ml, 5 ml, 25 ml
- Spin-Säulen: 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 5 ml-Säulen
- Reinigungskits: Komplettkits in allen drei Säulengrößen
- Chromatographiekartuschen – kompatibel mit automatisierten Flüssigchromatographie-Systemen und mit Spritzenverarbeitung
- 96-Well Spin-Platten: Vorbehandelte 96-Well Filterplatten, die mit Zentrifugations- und Vakuumkammersystemen zur manuellen oder automatischen Reinigung kompatibel sind. Die Platten gestatten die schnelle, konsistente Reproduzierbarkeit von Well zu Well bzw. von Platte zu Platte bei Trennungen im kleinen Maßstab und hohen Durchsätzen
- Große Mengen und kundenspezifische Anforderungen: Sie möchten größere Mengen Pierce Protein A Plus Agarose kaufen? Teilen Sie uns Ihre Anforderungen mit.
Enthält:
Die Kits für die Aufreinigung enthalten Protein-A-Plus-Zentrifugationssäulen, Bindungspuffer, Elutionspuffer und Neutralisierungspuffer
Spezifikation
Agarose | |
Agaroseharz, Affinität | |
Protein A | |
Pierce Protein A Plus Agarose | |
25 ml |
Pierce™ | |
Flasche | |
IgG-Antikörper | |
Das Produkt nach Erhalt bei 2 bis 8 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.