Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Heptafluorbuttersäure (HFBA)
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 x 1 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Heptafluorbuttersäure (HFBA) wird gemäß strengen Spezifikationen hergestellt und geprüft, um eine hervorragende Leistung als Ionenpaar-bildendes Mittel bei der Umkehrphasen-Peptidtrennung zu gewährleisten.
Leistungsmerkmale:
- Typischer Reinheitsgrad liegt bei 99,7 % GC; < 0,1 % Wasser
- Sequenzierungsreagenz für den klassischen und automatisierten Abbau von Peptiden und Proteinen nach dem Edman-Verfahren
- Dichte: 1,645
- B.P. 120 °C
- Verpackt unter Stickstoff in bernsteinfarbenen Glasampullen oder Flaschen
- Transparente, farblose Flüssigkeit
Bestellinformationen:
Ein X in der Bestelltabelle zeigt an, dass Zuschläge für den Versand von Gefahrstoffen anfallen.
Spezifikation
Spezifikation
| Menütext | Heptafluorbuttersäure (HFBA) |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Form | Flüssig |
| Reagenztyp | Ionenkopplungsreagenz |
| Menge | 10 x 1 ml |
| Zusammensetzung | 99,5 % HFBA |
| Produktlinie | Pierce |