Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ GST Agarose
Isolieren oder entfernen Sie kreuzreagierende GST-spezifische Serum- oder andere Antikörperlösungen mit immobilisierter Glutathion-S-Transferase Agarose.
Marke:  Thermo Scientific™ 20211
Artikelnummer. 11816734
  • 740.00 € / 5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Pierce GST Agarose können kreuzreagierende GST-spezifische Antikörper aus Serum oder anderen Antikörperlösungen isoliert oder entfernt werden.
Dieses GST-Harz besteht aus gereinigtem Glutathion-S-Transferase-Protein von Schistosoma japonicum, das vernetzt an 6 % Agarose-Beads immobilisiert wurde. Hierin kreuzreagieren Antikörper-Moleküle mit der GST-Portion eines rekombinanten Fusionsproteins. Dieses kann anschließend durch einen Antiserum-Lauf über einer GST-Agarose-Säule wieder vom gewünschten Protein-spezifischen Antikörper entfernt werden. GST-Antikörper binden an das immobilisierte GST, während Antikörper gegen andere Fusionsproteine die Säule passieren, ohne zurückgehalten zu werden.
Besondere Merkmale:
  • Spezifisch – Bietet Aufreinigung von Zielantikörpern von den Antikörpern, die gegen den GST-Tag gerichtet sind.
  • Wiederverwendbar – Gebundene Antikörper können mit 6M-Guanidiniumchlorid eluiert werden. Das ermöglicht 10 Aufreinigungen mit jeder Säule oder jedem Harzaliquoten.
  • Zwei Formate – Wahl zwischen vorgepackten Säulen oder Harzaufschlämmung für die Verwendung in vielen Skalen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Agarose
Agaroseharz, Affinität
GST-Protein
Pierce GST Agarose
5 ml
Pierce™
Flasche
Anti-GST-Antikörper
4 °C
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZD387657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2024 Catalog Number20211
ChargennummerYI382529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2023 Catalog Number20211
ChargennummerYG379550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2023 Catalog Number20211
ChargennummerYB369130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/03/2023 Catalog Number20211
ChargennummerXK363213 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2022 Catalog Number20211
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ GST Agarose > Harz; 5 ml