Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ GPCR-Extraktions- und Stabilisierungsreagenz
Ermöglicht die effiziente Extraktion und Stabilisierung von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCRs) und anderen membranassoziierten Proteinen aus kultivierten Säugetierzellen oder Gewebe unter Wahrung der Langzeitintegrität der Rezeptoren.
Marke: Thermo Scientific™ A43436
268.01 EUR gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
- Thermo Scientific GPCR-Extraktions- und Stabilisierungsreagenz ermöglicht die effiziente Extraktion und Stabilisierung von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCRs) und anderen membranassoziierten Proteinen aus kultivierten Säugetierzellen oder Gewebe unter Wahrung der Langzeitintegrität der Rezeptoren.
- Anwenderfreundlich – Komplettformulierung zur Extraktion und Stabilisierung von GPCRs in einer Stunde
- GPCR-Konservierung – stabilisiert den Rezeptor in einer Detergens-Mizelle, um die Funktion des Rezeptors zu gewährleisten
- Optimiert – Formulierung und Verfahren sorgen für eine schonende, aber effiziente Extraktion von GPCRs aus der Plasmamembran
- Kompatibel – Lysat ist direkt kompatibel mit Downstream-Prozessen wie Western Blotting, Immunpräzipitation und Assays zur Ligand-Rezeptorbindung
- Das GPCR-Extraktions- und Stabilisierungsreagenz ist einfach zu verwenden. Die Probe wird zuerst geerntet, gewaschen und pelletiert. Dann wird der Rezeptor mit dem Reagenz extrahiert und anschließend zentrifugiert. Das resultierende Gesamtzelllysat enthält solubilisierte und stabilisierte Rezeptoren. Das Reagenz wurde für die Verwendung mit endogenen und überexprimierten GPCRs getestet und die Rezeptorfunktion wurde durch Assays zur Ligand-Rezeptorbindung verifiziert.
- GPCRs sind eine große Familie von Rezeptoren mit sieben Transmembrandomänen, die eine Schlüsselrolle bei der Signalübertragung über die Zellmembran spielen. Sie sind wirksame Ziele von Arzneimitteln bei der Behandlung von genetischen Erkrankungen sowie Störungen des Immunsystems und dienen als potenzielle Biomarker und therapeutische Ziele für die Krebsbehandlung. Eine der größten Herausforderungen in der GPCR-Forschung ist die Möglichkeit, den Rezeptor effizient aus der Membran zu extrahieren, ohne die strukturelle und funktionelle Integrität des Proteins zu beeinträchtigen.
- Das GPCR-Extraktions- und Stabilisierungsreagenz kapselt den Rezeptor in einer optimierten Detergens-Mizelle ein, die die Rezeptorfunktion nach der Extraktion bei 4 °°C für bis zu eine Woche und bei -20 °°C für einen Monat sicherstellt. Dies bietet mehr Flexibilität für die Rezeptoranalyse.
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). | |
Pierce™ | |
Flüssig | |
100 ml |
Raumtemperatur | |
100 ml | |
Reagenz |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.