Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Ziege anti-Maus IgG Antikörper beschichtete Platten, durchsichtig, 96-Well
Führen Sie Bindungsassays durch, wenn verfügbare Antikörper nur in geringen Mengen vorhanden sind oder denaturieren und bei direkter Adsorption an Polystyrol-Platten inaktiv werden.
Marke: Thermo Scientific™ 15134
235.70 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Antikörper-beschichtete Platten eignen sich ideal für Bindungsassays, wenn verfügbare Antikörper in geringen Mengen vorhanden sind oder denaturieren und bei direkter Adsorption an Polystyrol-Platten inaktiv werden.
Diese Platten sind mit polyklonalen Ziege-Anti-Maus (GAM) oder Ziegen-Anti-Kaninchen (GAR) IgG-Antikörpern vorbeschichtet, sodass Assay-spezifische Antikörper auch aus unreinen Proteinproben erfasst werden können. Die Platten sind vorblockiert und gebrauchsfertig. Pierce Secondary Antibody Coated Plates können für direkte, indirekte, konkurrierende oder Sandwich-Assays verwendet werden und sind in durchsichtiger Form für kolorimetrische Assays, in weiß für chemilumineszierende Assays und in schwarz für Fluoreszenzassays erhältlich.
Leistungsmerkmale:
- Verhinderung der Antikörperdenaturierung durch direkte Bindung
- Im Gegensatz zu Protein A oder G binden diese nur an Zielspezies
- Das Antikörperbindungsvermögen ist höher als die direkte Adsorption
- Vorblockiert, um unspezifische Bindung zu reduzieren
- Kostengünstiger als Protein A- oder G-Platten
Spezifikation
Standardkapazität, Affinität | |
Kolorimetrisch | |
Pierce™ | |
Detektionsplatte, Immunoassay, ELISA | |
100 μl | |
Antikörper |
Hinweis: Die Platten werden auf 100 µl aktiviert und mit SuperBlock™ Blockierungspuffer vorblockiert geliefert. Nach Erhalt die Platten bei 4 °°C im ungeöffneten Beutel aufbewahren. Nach dem Öffnen unbenutzte Platten in einen wiederverschließbaren Beutel mit Trockenmittel geben und bei 4 °C lagern. |
|
5 Platte | |
Transparent | |
Polystyrol | |
96 | |
SuperBlock™ Puffer |