Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glycoprotein Carbohydrate Estimation Kit
Messen Sie die Proteinglykosylierung als Prozentsatz der gereinigten Proteinmasse im Vergleich zu den enthaltenen Glykoprotein-Standards; Verwendung periodischer saurer Schiff-basierter Reagenzien (PAS).
Marke: Thermo Scientific™ 23260
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Kit zur Glykoprotein-Kohlenhydratbestimmung ermöglicht die Messung des Anteils der Proteinglykosilierung als Prozentsatz der gesamten gereinigten Proteinmasse.
Das Kit zur Glykoprotein-Kohlenhydratbestimmung umfasst sechs gereinigte Glykoproteinstandards und die erforderlichen Assay-Reagenzien, um den Anteil oxidierbarer Glykosylierung (% Kohlenhydrat nach Gewicht) gereinigter Proteinproben effektiv zu bestimmen. Zuckerreste in der Glykoproteinprobe werden zunächst mit Natriummetaperiodat oxidiert, um detektierbare Aldehydgruppen zu erzeugen. Anschließend wird die Probe einer Reaktion mit dem kolorimetrischen Glykoprotein-Detektionsreagenz unterzogen. Die Absorption bei 550 nm des resultierenden violetten Reaktionsprodukts wird mit einem Spektrophotometer oder Plattenlesegerät gemessen. Schließlich wird der Kohlenhydratgehalt im Glykoprotein durch den Vergleich mit den Ergebnissen der fünf im Kit enthaltenen Glykoproteinstandards berechnet.Besondere Merkmale:
Qualitativ – Einfache Identifizierung gereinigter Proteine als Glykoproteine oder mit Zucker kontaminierter Proben
Semi-quantitativ – Bestimmt den prozentualen Kohlenhydratgehalt (w/w) in gereinigtem Glykoprotein durch Vergleich mit den im Set enthaltenen Glykoproteinstandards
Einfacher Prozess – In weniger als 75 Minuten angeschlossen; Anweisungen umfassen Mikroplatten- und Reagenzglasprotokolle
Anpassbar – Standard-Kurvenformat ermöglicht die Entwicklung alternativer Tests auf Aldehyd- und Kohlenhydratkomponenten
Enthält:
Natriumperiodat, Assaypuffer, Detektionsreagenz und Glykoproteinstandard-Set mit 5 Röhrchen
Empfohlen für:
Ermitteln Sie, ob ein gereinigter polyklonaler Antikörper oder ein anderes Protein glykosyliert ist, bevor Sie versuchen, eine Konjugation auf Kohlenhydratbasis oder Immobilisierungschemikalien mit Hydrazin-Reagenzien durchzuführen; Charakterisieren und klassifizieren Sie über ein Affinitätsverfahren gereinigte Proteinfraktionen; Bestimmen Sie Zucker- und Kohlenhydratkontamination in nicht glykosylierten Proteinproben
Spezifikation
Ausreichend für: 60 Röhren-Assays oder 250 Mikrotiterplatten-Assays • Natrium-Meta-Periodat, 500 mg • Pierce Glycoprotein-Detektionsreagenz, 500 mg • Glycoprotein-Assay-Puffer, 250 ml • Glycoprotein-Standardset, 5-Protein-Set |
|
Glykoprotein-Kohlenhydrat-Schätzung | |
Pierce™ | |
Nicht zielspezifisch | |
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion | |
500 mg |
Pierce Kit zur Glykoprotein-Kohlenhydratbestimmung | |
Kolorimetrisch | |
Glykoprotein-Kohlenhydrat-Schätzung | |
60 Assays in Röhrchen oder 250 Assays auf Mikrotiterplatten | |
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.