Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathion Agarose Resin und Kits
Artikelnummer. p-9034004 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Typ:
Agarose
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11810124
Marke: Thermo Scientific™ 16102BID
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Reinigung von GST-getaggten rekombinanten Fusionsproteinen aus Zelllysaten mit Glutathion (GSH)-Agarose-Affinitätsaufreinigungs-Harzen in Bead-Form, Spin-Säulen und Platten.
Thermo Scientific™ Pierce Glutathion-Agarose ist ein Hochleistungsharz mit hoher Kapazität für die Affinitätsreinigung von GST-Fusionsproteinen aus zellulären Lysaten.
Die hochwertige– Unterstützung besteht aus Glutathion, das durch seine zentrale Sulfhydrylgruppe über einen aus 12– Atomen bestehenden Spacerarm an quervernetzter 6 % beaded Agarose immobilisiert ist. Die Reinigung von GST–Fusionsproteinen mittels Glutathion (GSH) Agarose-Beads ist umfassend dokumentiert und auf eine Vielzahl von Maßstäben, Säulenformaten und spezifischen Applikationen anpassbar. Egal, ob Sie große Mengen rekombinanter Proteine aus Lysaten von überexprimierenden E. coli aufreinigen oder Protein-Wechselwirkungen untersuchen möchten, bei denen mit GST gekennzeichnete Köderproteine beteiligt sind – Pierce Glutathion Agarose ist für solche Anwendungen optimal.
Um diesen zahlreichen Verwendungszwecken gerecht zu werden, wird Pierce Glutathion Agarose Resin in verschiedenen Packungsgrößen und -formaten angeboten. Diese umfassen 3 verschiedene Volumen Harzaufschlämmungen, 3 Größen einsatzbereiter Zentrifugensäulen, komplette GST Reinigungskits und FPLC–bereite Chromatographie-Kartuschen in zwei Größen.
Leistungsmerkmale:
  • Hohe Kapazität – Bindet mindestens 25 mg rekombinanter GST Proteine je Milliliter Harz
  • Hoher Ertrag und Reinheit – Reinigt gleichmäßig mindestens 10 mg mit GST – gekennzeichnete Proteine je ml Harz mit einem Reinheitsgrad > 90 %
  • Kostengünstig – Harz ist kostengünstig und kann mindestens fünfmal wiederverwendet werden, ohne dass sich Bindungskapazität und Reinigungsleistung verschlechtern
  • Vielseitig – Zur Reinigung von GST – Fusionsproteinen von bakteriellen Lysaten ebenso wie zum Pull-down von Protein-Wechselwirkungen mit GST-gekennzeichneten – Proteinen verwendbar
  • Kompatibel – Qualifiziert und effektiv für die Verwendung mit Thermo Scientific Pierce Zelllysereagenzien zur Extraktion und Aufreinigung von Bakterien- oder Säugetier-Zellkulturen
  • Flexibel – Erhältlich in mehreren Formaten einschließlich Harz in Großpackungen, Zentrifugationssäulen, Chromatographiekartuschen und bequemen GST Reinigungskits
Verfügbare Formate:
  • Harzaufschlämmungen: 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-Flaschen
  • Zentrifugationssäulen: 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 3 ml-Säulen
  • Reinigungskits: Komplettkits in allen drei Säulengrößen
  • Chromatographiekartuschen: 1 ml- und 5 ml-Kartuschen, kompatibel mit automatisierten Flüssig-Chromatographiesystemen und Spritzensystemen
  • Massen- und kundenspezifische Produktion: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse bei Glutathion-Agarose-Großpackungen mit
Im Lieferumfang enthalten:
Kits enthalten Pierce Glutathion Zentrifugationssäulen, Äquilibrierungs-/Waschpuffer und Glutathion zur Vorbereitung von Elutionspuffern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung Glutathion auf 6 % gekörnter Agarose, in Wasser mit Natriumazid aufgeschlämmt
Support-Typ Agarose
Produktlinie Pierce
Menge 500 ml
Typ Agarose
Ausreichend für Bindung von >10 mg mit GST gekennzeichneten Proteinen je ml Harz