Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathion Agarose Resin und Kits
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Glutathion-Agarose ist ein Hochleistungsharz mit hoher Kapazität für die Affinitätsreinigung von GST-Fusionsproteinen aus zellulären Lysaten.
Um diesen zahlreichen Verwendungszwecken gerecht zu werden, wird Pierce Glutathion Agarose Resin in verschiedenen Packungsgrößen und -formaten angeboten. Diese umfassen 3 verschiedene Volumen Harzaufschlämmungen, 3 Größen einsatzbereiter Zentrifugensäulen, komplette GST Reinigungskits und FPLC–bereite Chromatographie-Kartuschen in zwei Größen.
Leistungsmerkmale:
Hohe Kapazität – Bindet mindestens 25 mg rekombinanter GST Proteine je Milliliter Harz
Hoher Ertrag und Reinheit – Reinigt gleichmäßig mindestens 10 mg mit GST – gekennzeichnete Proteine je ml Harz mit einem Reinheitsgrad > 90 %
Kostengünstig – Harz ist kostengünstig und kann mindestens fünfmal wiederverwendet werden, ohne dass sich Bindungskapazität und Reinigungsleistung verschlechtern
Vielseitig – Zur Reinigung von GST – Fusionsproteinen von bakteriellen Lysaten ebenso wie zum Pull-down von Protein-Wechselwirkungen mit GST-gekennzeichneten – Proteinen verwendbar
Kompatibel – Qualifiziert und effektiv für die Verwendung mit Thermo Scientific Pierce Zelllysereagenzien zur Extraktion und Aufreinigung von Bakterien- oder Säugetier-Zellkulturen
Flexibel – Erhältlich in mehreren Formaten einschließlich Harz in Großpackungen, Zentrifugationssäulen, Chromatographiekartuschen und bequemen GST Reinigungskits
Verfügbare Formate:
Harzaufschlämmungen: 10 ml-, 100 ml-, 500 ml-Flaschen
Zentrifugationssäulen: 0,2 ml- (Mikrozentrifuge), 1 ml-, 3 ml-Säulen
Reinigungskits: Komplettkits in allen drei Säulengrößen
Chromatographiekartuschen: 1 ml- und 5 ml-Kartuschen, kompatibel mit automatisierten Flüssig-Chromatographiesystemen und Spritzensystemen
Massen- und kundenspezifische Produktion: Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse bei Glutathion-Agarose-Großpackungen mit
Im Lieferumfang enthalten:
Kits enthalten Pierce Glutathion Zentrifugationssäulen, Äquilibrierungs-/Waschpuffer und Glutathion zur Vorbereitung von Elutionspuffern
Spezifikation
Spezifikation
| Zusammensetzung | Glutathion auf 6 % gekörnter Agarose, in Wasser mit Natriumazid aufgeschlämmt |
| Support-Typ | Agarose |
| Produktlinie | Pierce |
| Menge | 500 ml |
| Typ | Agarose |
| Ausreichend für | Bindung von >10 mg mit GST gekennzeichneten Proteinen je ml Harz |