Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kit, ECL Substrate
Optimierte Reagenzien, die die Zeit für die Durchführung eines typischen Western Blots von 4 Stunden auf ca. 55 Minuten verkürzen.
Marke: Thermo Scientific™ 35055
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Fast Western Blot Kit, ECL Substrate enthält optimierte Reagenzien, die die Zeit für die Durchführung eines typischen Western Blots von 4 Stunden auf ca. 55 Minuten verkürzen.
Das Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien, um einen Western Blot mit einem primären Antikörper für Maus oder Kaninchen zu vollenden. Das Protokoll benötigt praktisch nur wenig Zeit und liefert Ergebnisse, die mit dem klassischen Western Blotting mit ECL vergleichbar sind. Das im Lieferumfang enthaltene Pierce ECL Substrat erzeugt ein chemilumineszentes Signal, das mit fotografischen oder anderen Bildgebungsverfahren erkannt wird. Blots können wiederholt dem Film ausgesetzt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen, oder die primären Antikörper- und Immundetektionsreagenzien werden entfernt und erneut untersucht.Besondere Merkmale:
Schnell – Die gesamte Empfindlichkeit des Pierce ECL-Substrats; spart drei bis vier Stunden gegenüber herkömmlichen Blotting-Methoden
Praktisch – Keine teure Hardware oder zusätzlicher Platz auf dem Labortisch erforderlich; verhindert Verstopfungen der Membran
Wirtschaftlich – Die Kosten sind ungefähr gleich wie bei einem klassischen Western Blot; keine teuren Verbrauchsmaterialien oder zusätzliche Ausrüstung
Einfach – Optimierte Kits enthalten alle Reagenzien außer dem primären Antikörper
Vielseitig – Kits funktionieren sowohl mit primären Kaninchen-Antikörpern als auch mit primären Maus-Antikörpern
Enthält:
Kits enthalten alle Reagenzien zur Durchführung von Western Blots, die mit primären Antikörpern gegen Maus und Kaninchen untersucht werden, einschließlich: Fast Western Antibody Diluent; Fast Western 10X Wash Buffer; Fast Western Optimized HRP Reagent; Pierce ECL Detection Reagent 1; Pierce ECL Detection Reagent 2
Spezifikation
Western-Blot-Kit | |
Flüssig | |
Nitrozellulose, PVDF | |
200 ml-Kit | |
Meerrettich-Peroxidase | |
5 Mini-Blots |
Chemolumineszenz | |
Western Blot | |
Pierce™ | |
HRP | |
Maus, Kaninchen | |
Ausreichend für: 5 Mini-Blots mit Maus- oder Kaninchen-Primärantikörpern • Fast Western Antikörperverdünnungsmittel, 100 ml • Fast Western 10X Waschpuffer, 50 ml • Fast Western Optimized HRP Reagenz, 5 ml • Pierce ECL Detection Reagent 1, 25 ml • Pierce ECL Detection Reagent 2, 25 ml Bei 4 °C lagern. |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.