Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Blocking Buffer
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Optimieren Sie mit der gebrauchsfertigen Blockierlösung Thermo Scientific™ Pierce Fast Blocking Buffer Western Blotting-Systeme, indem Sie das Hintergrundsignal und die Inkubationszeit im Vergleich zu herkömmlichen Blockierungsmitteln verringern.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Leistungsmerkmale:
Schnell – Verwenden Sie beide Puffer, um die typische Western Blot-Entwicklung um mehr als 2 Stunden zu verkürzen
Einfach – Das optimierte Protokoll macht die Western Blot-Analyse einfacher denn je
Niedriger Hintergrund – Liefert Ergebnisse, die mit klassischen Western Blotting-Puffern vergleichbar sind
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Blockierungspuffer |
| Konzentration | 1X. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 100 ml |