Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Wash Buffer (30X)
Konzentrierter Waschpuffer für eine effiziente Lagerung im Labor
Marke: Thermo Scientific™ N503
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Typ: Reagenz
- Format: 30X-Konzentrat
Spezifikation
Waschpuffer | |
Flüssig | |
Bei -20 °C lagern. |
50 ml | |
ELISA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.