Learn More
Thermo Scientific™ EGS (Ethylenglycol bis (Succinimidyl-Succinat))
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce EGS ist ein Crosslinker, der aminreaktive NHS-Ester-Enden um einen 12 -atomigen Spacerarm enthält, der durch Behandlung mit Hydroxylamin bei pH 8,5 gespalten werden kann.
Leistungsmerkmale:
- Bei pH 8,5 mit Hydroxylamin für 3 bis 6 Stunden bei spaltbar 37 °C
- Laktose-Dehydrogenase behielt 60 % ihrer Aktivität nach reversibler Vernetzung mit EGS bei
- Reaktive Gruppen: NHS-Ester (homobifunktional)
- Reaktiv gegen: Aminogruppen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemische Reaktivität | Amin-zu-Amin |
| Cleavable | Nach Hydroxylamin |
| Beschreibung | EGS |
| Molekulargewicht | 456,36 |
| PEGyliert | Nein |
| Länge des Spacer-Arms | 16,1 Å |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
| Zellpermeabilität | Ja |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Produktlinie | Pierce |
| Mehr anzeigen |