Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ EDC, No-Weigh™ Format
Immobilisieren oder konjugieren Sie Proteine mit 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid (CAS 25952-53-8), einem wasserlöslichen Carboxyl-Amin-Crosslinker.
Marke:  Thermo Scientific™ A35391
152.65 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15781819
  • 169.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce EDC ist ein wasserlöslicher Carbodiimid-Vernetzer, der die Carboxylgruppen für eine spontane Reaktion mit primären Aminen aktiviert und somit die Peptidimmobilisierung und Proteinkonjugation von Hapten-Trägern ermöglicht.
Thermo Scientific No-Weigh Produkte sind Spezialreagenzien, die in einem voraliquotierten Format geliefert werden. Die vorgewogene Verpackung trägt dazu bei, den Verlust der Reagenzreaktivität und eine Kontamination im Laufe der Zeit zu verhindern, indem wiederholtes Öffnen und Schließen des Fläschchens minimiert wird. Das Format ermöglicht die Verwendung frischer Reagenzfläschchen bei jedem Einsatz, wodurch das mühsame Abwiegen kleiner Reagenzmengen vermieden und Bedenken hinsichtlich der Reagenzstabilität reduziert werden.
  • Reaktive Gruppe: Carbodiimid
  • Reaktionsziel: Aktiviert die Carboxygruppen zum Konjugieren an Aminogruppen (primäre Amine)
  • Mehrere Konjugationsstrategien: Eine Reaktion von EDC ist mit den Zielgruppen alleine möglich, oder zur Erhöhung der Reaktionseffizienz bzw. Stabilisierung der aktiven Zwischenprodukte für eine spätere Reaktion mit Aminen ist auch der Einsatz von NHS bzw. Sulfo-NHS möglich
  • Neutrale Verbindung: Bildet neutrale Amid-Bindungen zwischen Carboxylen und Aminen
  • Wasserlösliches Reagenz: Zu Reaktionen in wässrigen, physiologischen Puffern direkt hinzufügen
  • Lösliche Nebenprodukte der Reaktion: Einfach durch Waschen mit Wasser oder verdünnter Säure entfernen
  • Hochreines, kristallines Reagenz: Zum Erzeugen hochwertiger, aktivierter Derivate
Anwendungen:
  • Konjugiert Carboxy- und Aminogruppen von Peptiden und Proteinen
  • Kopplung von Hapten an immunogene Trägerproteine (z. B. Anhängen eines Peptids an KLH)
  • Immobilisieren von Peptidantigenen zur Affinitätsaufreinigung von Antikörpern
  • Erstellen von NHS-aktivierten Amin-reaktiven Markierungsverbindungen
  • Vernetzen von Proteinen an Carboxyl-beschichteten Kügelchen oder Oberflächen
  • Aktivierung von Nanopartikeln mit Amin-reaktiven Sulfo-NHS-Estern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Amin-Carboxyl
EDC
Nein
Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern.
Nasseis
Chemische Markierung
Carbodiimid
Pulver
Wasser
Ja
Nein
191,7-
0,0 Å
Nein
No-Weigh™, Pierce™
Heterobifunktional
Kurz (<10 Å)
10 x 1 mg
Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität
Crosslinker
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Pierce EDC No-Weigh, 10 x 1 mg
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-dimethyl-N-(ethylcarbonimidoyl)-N-1,3-propanediamine