Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ EDC, No-Weigh™ Format
Immobilisieren oder konjugieren Sie Proteine mit 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid (CAS 25952-53-8), einem wasserlöslichen Carboxyl-Amin-Crosslinker.
Marke: Thermo Scientific™ 22980
Weitere Details : CAS : 25952-53-8 Netto-Gewicht : 1.81440kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce EDC ist ein wasserlöslicher Carbodiimid-Vernetzer, der die Carboxylgruppen für eine spontane Reaktion mit primären Aminen aktiviert und somit die Peptidimmobilisierung und Proteinkonjugation von Hapten-Trägern ermöglicht.
EDC ist die Abkürzung für 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid-Hydrochlorid, einen Crosslinker, der in verschiedenen Anwendungen wie z. B. zur Bildung von Amidbindungen in der Peptidsynthese, für die Anhaftung von Hapten an Trägerproteinen zur Bildung von Immunogenen, Markierung von Nukleinsäuren durch 5'-Phosphatgruppen und Erstellung von aminreaktiven NHS-Estern aus Biomolekülen eingesetzt wird. EDC reagiert mit einer Carboxyl-Funktion unter Ausbildung eines aminreaktiven O-Acylisoharnstoff-Zwischenprodukts. Wenn dieses Zwischenprodukt nicht auf ein Amin trifft, wird es hydrolysiert und regeneriert die Carboxylgruppe. In Anwesenheit von N-Hydroxysulfosuccinimid (Sulfo-NHS, Art.-Nr. 24510) kann EDC zur Umwandlung von Carboxygruppen in aminreaktive Sulfo-NHS-Ester verwendet werden.Leistungsmerkmale:
- Crosslinker mit Nulllänge
- Zahlreiche chemische Konjugate können über verfügbare –COOH- und –NH2-Gruppen synthetisiert werden
- Die gebildete Amidbindung liefert eine neutrale Verbindung, die sich ideal für die Vorbereitung von Peptiden und Antigenen eignet
- Das Hinzufügen von Sulfo-NHS (Art.-Nr. 24510) verbessert die Kopplungsreaktion bei physiologischen pH-Bedingungen
- Reaktive Gruppen: Carbodiimid
- Reaktiv gegen: Carboxy- und Aminogruppen
Spezifikation
Amin-Carboxyl | |
EDC | |
No | |
Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern. | |
Nasseis | |
Chemische Markierung | |
Carbodiimid | |
Pulver | |
Wasser | |
Ja |
Nein | |
191.7 | |
0,0 Å | |
No | |
Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Kurz (<10 Å) | |
5 g | |
Standard, Single-use, Premium-grade | |
Vernetzer |
Sicherheit und Handhabung
- 1-ETHYL-3-(3-DIMETHYLAMINOPROPYL)CARBODIIMIDE. HCl (EDC)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.