Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ EDC, No-Weigh™ Format
Immobilisieren oder konjugieren Sie Proteine mit 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid (CAS 25952-53-8), einem wasserlöslichen Carboxyl-Amin-Crosslinker.
Marke: Thermo Scientific™ 77149
67.65 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.81440kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce EDC ist ein wasserlöslicher Carbodiimid-Vernetzer, der die Carboxylgruppen für eine spontane Reaktion mit primären Aminen aktiviert und somit die Peptidimmobilisierung und Proteinkonjugation von Hapten-Trägern ermöglicht.
EDC ist die Abkürzung für 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid-Hydrochlorid, einen Crosslinker, der in verschiedenen Anwendungen wie z. B. zur Bildung von Amidbindungen in der Peptidsynthese, für die Anhaftung von Hapten an Trägerproteinen zur Bildung von Immunogenen, Markierung von Nukleinsäuren durch 5'-Phosphatgruppen und Erstellung von aminreaktiven NHS-Estern aus Biomolekülen eingesetzt wird. EDC reagiert mit einer Carboxyl-Funktion unter Ausbildung eines aminreaktiven O-Acylisoharnstoff-Zwischenprodukts. Wenn dieses Zwischenprodukt nicht auf ein Amin trifft, wird es hydrolysiert und regeneriert die Carboxylgruppe. In Anwesenheit von N-Hydroxysulfosuccinimid (Sulfo-NHS, Art.-Nr. 24510) kann EDC zur Umwandlung von Carboxygruppen in aminreaktive Sulfo-NHS-Ester verwendet werden.Leistungsmerkmale:
- Crosslinker mit Nulllänge
- Zahlreiche chemische Konjugate können über verfügbare –COOH- und –NH2-Gruppen synthetisiert werden
- Die gebildete Amidbindung liefert eine neutrale Verbindung, die sich ideal für die Vorbereitung von Peptiden und Antigenen eignet
- Das Hinzufügen von Sulfo-NHS (Art.-Nr. 24510) verbessert die Kopplungsreaktion bei physiologischen pH-Bedingungen
- Reaktive Gruppen: Carbodiimid
- Reaktiv gegen: Carboxy- und Aminogruppen
Spezifikation
Amin-Carboxyl | |
EDC | |
Nein | |
Nach Erhalt getrocknet bei -20 °C lagern. | |
Nasseis | |
Chemische Markierung | |
Carbodiimid | |
Pulver | |
Wasser | |
Ja |
Nein | |
191,7- | |
0,0 Å | |
Nein | |
Pierce™ | |
Heterobifunktional | |
Kurz (<10 Å) | |
10 mg | |
Standard, Einmalgebrauch, Premiumqualität | |
Vernetzer |
Sicherheit und Handhabung
- EDC 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochlor
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,3-Propanediamine,N-(ethylcarbonimidoyl)-N,N-di methyl-, monohydrochloride
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.