Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ ECL Western Blotting-Substrat
Artikelnummer. 10590624 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10590624
Marke: Thermo Scientific™ 32109
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Ein preisgünstiges Einsteiger-Peroxidase-Substrat für verbesserte Chemilumineszenz (ECL), das teurere Produkte ersetzt, ohne Bedingungen neu optimieren zu müssen.
Thermo Scientific™ Pierce ECL Western Blotting Substrat ist ein preisgünstiges, Einsteiger-Peroxidase-Substrat für verbesserte Chemilumineszenz (ECL) und ersetzt teurere Produkte, ohne Bedingungen neu optimieren zu müssen.
Pierce ECL Western Blotting-Substrat bietet Zuverlässigkeit und Leistung, die mit anderen standardmäßig verbesserten Chemilumineszenz-Substraten (ECL) für die Detektion der enzymatischen Aktivität der Meerrettichperoxidase (HRP) vergleichbar sind, und dabei deutlich weniger kosten. Da die Formulierungen der Luminol- und Peroxid-Reagenzien mit anderen handelsüblichen Substrat-Produkten identisch sind, kann zu Pierce ECL gewechselt werden, ohne die Bedingungen oder das Inkubationsprotokoll optimieren zu müssen. Wechseln Sie einfach zu Pierce ECL und sparen Sie.
Besondere Merkmale:
  • ECL Substrat – Ein verbessertes Chemolumineszenz-Substrat für die Detektion der Aktivität der Meerrettichperoxidase (HRP) durch Antikörper und andere Western-Blot-Sonden
  • Etwa 50 % weniger Kosten als bei anderen ECL-Substraten – Niedrige Kosten und unser Engagement gegenüber unseren Kunden erlaubt es Thermo Fisher Scientific, dieses Produkt zu einem deutlich niedrigeren Preis als andere Unternehmen anbieten zu können (diese Angaben basieren auf den US-amerikanischen Listenpreisen von 2010)
  • Keine Optimierung erforderlich – Der Wechsel zu Pierce ECL-Substrat von anderen ECL-Substraten der Einstiegsklasse erfordert keine Optimierung oder Änderungen am Protokoll
  • Ein Name, auf den Sie sich verlassen können  Sie können sich auf die gewissenhafte Qualitätssicherung, den technischen Support und den guten Ruf von Thermo Scientific Pierce Protein Research Products verlassen
Enthält:
Detektionsreagenz 1 und 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Substrat
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Produktlinie Pierce
Menge 50 ml
Substrate Meerrettich-Peroxidase
Empfohlene Antikörperkonzentrationen 2°: 1:1.000 – 15.000 (0,07 bis 1 μg/ml), 1°: 1:1.000 (0,2 bis 1 μg/ml)
Empfindlichkeit Niedriger Pikogrammbereich
Signaldauer 1 bis 2 h
Ausreichend für 400 cm2
Kitinhalt Luminol/Enhancer, 25mL, Stable Peroxide Buffer, 25mL
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 2 bis 8 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato