Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DTT (Dithiothreitol)
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Dithiothreitol ist ein beliebtes Reduktionsmittel für viele Proteinforschungsanwendungen, einschließlich der Reduktion der Polyacrylamid-Elektrophorese (SDS-PAGE).
Dithiothreitol ist ein beliebtes Reduktionsmittel für viele Proteinforschungsanwendungen, einschließlich der Reduktion der Polyacrylamid-Elektrophorese (SDS-PAGE). 5 g Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Pierce DTT, Cleland-Reagenz |
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C lagern. |
| Produktlinie | Pierce |
| Form | Pulver |
| Menge | 5 g |
| Produkttyp | Dithiothreitol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- DITHIOTHREITOL (DTT,CLELAND'S REAGENT)5 GM
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,4-dimercapto-2,3-Butanediol