Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DTT (Dithiothreitol)
Artikelnummer. 11806754 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
48 x 7.7 mg
Packungsgröße:
0.10 KG
Artikelnummer. 11806754
Marke: Thermo Scientific™ 20291
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Pierce™ DTT (Dithiothreitol) im No-Weigh™ Format ist für die praktische Vorbereitung von Stammlösungen konzipiert, die Proteinproben hinzugefügt werden, um Disulfid-Bindungen effektiv zu reduzieren.
Thermo Scientific™ Pierce DTT (Dithiothreitol) is offered as 7.7 mg x 48-tube microplates for convenient preparation of 100 μL of 0.5 M stocks for addition to protein samples for effective reduction of disulfide bonds.
Leistungsmerkmale:
  • Wasserlösliches, Disulfid-Bindungen reduzierendes Reagenz
  • Behält Mono-Thiole vollständig im reduzierten Zustand bei und reduziert Disulfid-Bindungen quantitativ.
  • Spezifischer und empfindlicher Assay für Disulfide mit DTT und Ellmans Reagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Pierce DTT, ungewogen
Zusammensetzung
Reines (ca. 98 %) Dithiothreitol als weißes Pulver
Ausreichend für Vorbereitung von 100 µl 0.5M DTT pro Mikroröhrchen
Menge 48 x 7.7 mg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • PIERCE DTT, NO-WEIGH
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2, 3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R, R)